Przejdź do
MABX45
Przeciw wirusowi dengi (DENV-pan NS1)
Synonim(y):
Przeciwciało anty-DENV-pan NS1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, IF, immunodiffusion
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal
form
solution
species reactivity
all
packaging
pkg of 1 mg (MABX45-1KC), pkg of 10 mg (MABX45-10KC)
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
relevant disease(s)
infectious diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Wirus dengi jest wirusem przenoszonym przez stawonogi (arbowirusem). Gorączka denga jest wywoływana przez jeden z czterech spokrewnionych flawiwirusów przenoszonych na ludzi przez ukąszenia zakażonych komarów z gatunku Aedes. Przeciwciało to rozpoznaje wspólny epitop na białku NS1 we wszystkich czterech szczepach wirusa dengi.
Immunogen
Częściowo oczyszczony natywny wirus dengi
Application
Ten mysi przeciwciało monoklonalne przeciwko wirusowi dengi (DENV-pan NS1), nr kat. Nr kat. MABX45, jest testowany do stosowania w testach immunofluorescencji, ELISA i Lateral Flow Assay do wykrywania białka NS1 wszystkich 4 serotypów.
Biochem/physiol Actions
Białko NS1 wszystkich czterech serotypów dengi
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM buforowaną sól fizjologiczną, pH 7,2 z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Informacje na temat stężenia znajdują się w certyfikacie analizy.
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. W celu długotrwałego przechowywania zamrozić w temperaturze -20 °C
Other Notes
Zalecana dopasowana para do przechwytywania MABX45 i wykrywania MABX44.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABX45-10KC04061842572342
MABX45-1KC04061842572335