Przejdź do
MABT83
Anti-Aggrecan Antibody
mouse monoclonal, 6B4
Synonim(y):
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1, Aggrecan core protein 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
6B4, monoclonal
Species reactivity:
bovine
Application:
IHC, WB
Citations:
7
2060,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1117
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Aggrecan, klon 6B4, clone 6B4, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6B4, monoclonal
species reactivity
bovine
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACAN(176)
General description
Aggrecan (CSPG1, CSPCP lub CSPGCP) to proteoglikan siarczanu chondroityny należący do rodziny białek letanowych. Aggrecan to duża struktura globularna zawierająca wiele domen, w tym domeny rozpoznające węglowodany; domeny białek wiążących dopełniacz; domeny immunoglobulin; tandemowe powtórzenia proteoglikanu; aw niektórych przypadkach domeny podobne do EGF. Może być degradowany przez agrekanazę. N-koniec agrekanu wiąże hialuronian ECM w obecności białka łączącego i tworzy złożone agregaty, podczas gdy C-koniec wiąże wiele innych białek ECM, w tym tenascyny, glikolipidy i fibuliny. Aggrecan jest głównym składnikiem tkanki chrzęstnej i umożliwia tej tkance wytrzymanie kompresji poprzez utrzymanie lepkosprężystych właściwości chrząstki. Aggrecan może również ułatwiać dojrzewanie i plastyczność neuronów, przyczyniając się do tworzenia sieci perineuronalnych w rozwijającym się OUN.
~60 kDa. Uniprot opisuje trzy izoformy o masie ~250 kDa, ~246 kDa i ~239 kDa Aggrecan jest degradowany przez agrekanazę do białka o masie ~60 kDa i innych produktów o wyższej masie cząsteczkowej (Lemons, M. L. et al. (2001). J Neurosci. 21(13):4772-4781. Forsang, A. J. et al. (1995). Biochem J. 310(Pt 1):337-343.).
Immunogen
Sprzężony z owalbuminą liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu Aggrecan.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w ludzkich chondrocytach kości udowej (Williams, R., et al. (2010). PLoS One. 5(10):e13246.).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w ludzkiej tkance chrząstki (Williams, R., et al. (2010). PLoS One. 5(10):e13246.).
Przeciwciało anty-Aggrecan, klon 6B4 jest przeciwciałem przeciwko Aggrecan do stosowania w Western Blotting i IHC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
A1D1 oczyszczone białko z lizatu tkanki bydlęcej
Evaluated by Western Blot in A1D1 purified protein from bovine tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Aggrecan in 10 µg of purified protein from bovine tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT110MABT153AB1031
species reactivity
bovine
species reactivity
bovine, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
6B4, monoclonal
clone
BC-3, monoclonal
clone
4D7.1, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... ACAN(176)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Navneet Kumar Dubey et al.
Aging and disease, 10(3), 483-496 (2019-06-06)
Diabetes mellitus (DM) is well-known to exert complications such as retinopathy, cardiomyopathy and neuropathy. However, in recent years, an elevated osteoarthritis (OA) complaints among diabetics have been observed, portending the risk of diabetic OA. Since formation of advanced glycation end
Xiaoyi Zhao et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 22, 832-845 (2020-11-25)
Knee osteoarthritis (KOA) is a highly prevalent disabling joint disease in aged people. Progressive cartilage degradation is the hallmark of KOA, but its deeper mechanism remains unclear. Substantial evidence indicates the importance of the synovium for joint homeostasis. The present
Wen-Cheng Lo et al.
Cell transplantation, 30, 9636897211045319-9636897211045319 (2021-09-30)
Apart from aging process, adult intervertebral disc (IVD) undergoes various degenerative processes. However, the nicotine has not been well identified as a contributing etiology. According to a few studies, nicotine ingestion through smoking, air or clothing may significantly accumulate in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABT8304053252690228