Przejdź do
MABT200
Przeciwciało anty-COL1A2, klon alfa2CT, wolne od azydków
clone alpha2CT, from mouse
Synonim(y):
Annexin A6, 67 kDa calelectrin, Annexin VI, Annexin-6, Calphobindin-II, CPB-II, Lipocortin VI, Protein III, p68, p70
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
alpha2CT, monoclonal
Application:
IHC, activity assay
Citations:
-
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
alpha2CT, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
activity assay: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgAκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANXA6(309)
General description
Kolageny są głównymi włóknistymi elementami strukturalnymi chrząstek, ścięgien, kości, skóry, płuc i naczyń krwionośnych. Kolagen typu I, heterotrimer składający się z dwóch łańcuchów α1 i jednego łańcucha α2, jest najobficiej występującym kolagenem fibrylarnym. Jest on preferencyjnie syntetyzowany w kościach, skórze i ścięgnach i jest najobficiej występującym białkiem w tych tkankach.
Obliczone wartości 125 i 150 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd odpowiadający C-końcowi ludzkiego kolagenu typu I alfa 2.
Application
Analiza testu aktywności: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium hamuje tworzenie fibryny in vitro (Chung, H. J., et al. (2008). J Biol Chem. 283(38):25879-25886.).
Przeciwciało anty-COL1A2, klon alfa2CT, wolne od azydków jest przeciwciałem przeciwko COL1A2 do stosowania w IHC i teście aktywności.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgAκ w buforze zawierającym PBS bez konserwantów.
Protein L
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry Analysis in human bone tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected COL1A2 in human bone tissues.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC272SAB56000324HPA002462
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
clone
alpha2CT, monoclonal
clone
4B11.1, monoclonal
clone
RM424, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
biological source
rabbit
Gene Information
human ... ANXA6(309)
Gene Information
human ... ANXA6(309)
Gene Information
human ... ANXA1(301)
Gene Information
human ... ANXA6(309)
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c