Przejdź do
MABT167
Przeciwciało anty-transgelina/SM22a, klon 20F2.2
clone 20F2.2, from mouse
Synonim(y):
Transgelin, 22 kDa actin-binding protein, Protein WS3-10, Smooth muscle protein 22-alpha, SM22-alpha, SM22a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
20F2.2, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
3
1680,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1211
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
20F2.2, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TAGLN(6876)
General description
Transgelina, znana również jako białko wiążące aktynę 22 kDa, białko WS3-10 i białko mięśni gładkich 22-alfa (SM22-alfa), jest białkiem sieciującym aktynę, które bierze udział w komórkowych interakcjach wapnia i kurczliwości cytoszkieletu, przyczyniając się do replikacji i starzenia się tkanki mięśni gładkich. Transgelina ulega nadekspresji w starzejących się ludzkich fibroblastach.
~22 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiej Transgelinie/SM22a.
Application
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył Transgelin/SM22a w 10 µg lizatów komórek NIH/3T3 i PC12.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Transgelin/SM22a w komórkach NIH/3T3.
Przeciwciało anty-Transgelin/SM22a, klon 20F2.2 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest skierowane przeciwko Transgelinie i zostało przetestowane w Western Blotting i ICC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek U20S
Evaluated by Western Blotting in U20S cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Transgelin/SM22a in 10 µg of U20S cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1404437HPA019467ZRB1211
Gene Information
human ... TAGLN(6876)
Gene Information
human ... TAGLN(6876)
Gene Information
human ... TAGLN(6876)
Gene Information
human ... TAGLN(6876)
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
20F2.2, monoclonal
clone
1D11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1D10, recombinant monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit (recombinant)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rongbo Li et al.
Development (Cambridge, England), 144(24), 4563-4572 (2017-11-11)
Alveologenesis, the final step of lung development, is characterized by the formation of millions of alveolar septa that constitute the vast gas-exchange surface area. The genetic network driving alveologenesis is poorly understood compared with earlier steps in lung development. FGF
Hsiao-Fen Li et al.
iScience, 25(12), 105631-105631 (2022-12-03)
Thoracic aortic perivascular adipose tissue (PVAT) is an adipose organ exhibiting similarities to brown adipose tissue (BAT), including cellular morphology and thermogenic gene expression. However, whether the PVAT phenotype is indistinguishable from the BAT phenotype in physiological vasculature remains unclear.
Binjie Yan et al.
Cell death discovery, 9(1), 456-456 (2023-12-15)
MALT1 (mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1) is a human paracaspase protein with proteolytic activity via its caspase-like domain. The pharmacological inhibition of MALT1 by MI-2, a specific chemical inhibitor, diminishes the response of endothelial cells to inflammatory stimuli.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABT16704053252859588