Przejdź do
MABT1503
Przeciwciało anty-PGM5 (Aciculin), klon 14F8
clone 14F8, from mouse
Synonim(y):
Aciculin, Phosphoglucomutase-like Protein 5, PGM-RP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
14F8, monoclonal
Application:
ELISA, IF, IHC, IP, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
14F8, monoclonal
species reactivity
human, rabbit, rat, bovine, mouse
species reactivity (predicted by homology)
frog, avian, porcine
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PGM5(5239)
General description
Białko podobne do fosfoglukomutazy 5 (UniProt: Q15124; znane również jako Aciculin, Phosphoglucomutase-related protein, PGM-RP) jest kodowane przez gen PGM5 (znany również jako PGMRP) (Gene ID: 5239) u człowieka. Acikulina jest białkiem wiążącym dystrofinę i utrofinę, które jest wysoce homologiczne do enzymu glikolitycznego fosfoglukomutazy typu 1. Brakuje jej jednak aktywności fosfoglukomutazy. Acikulina jest składnikiem połączeń typu adherens komórka-komórka i komórka-matryca i koncentruje się w ogniskowych kontaktach na końcach wiązek aktyny i wiąże się z filamentami aktyny. Acikulina jest również partnerem interakcji filaminy C i białek Xin. Wyższe poziomy acikuliny odnotowano w mięśniach gładkich i mięśniu sercowym, a niższe w mięśniach szkieletowych, wątrobie, nerkach i tkance mózgowej. W mięśniach poprzecznie prążkowanych lokalizuje się głównie w krążkach międzykomórkowych serca i połączeniach mięśniowo-ścięgnistych. Niskie poziomy Aciculin są wyrażane u 10-12-tygodniowego płodu, a poziomy te rosną stopniowo w okresie niemowlęcym, osiągając maksymalne poziomy w wieku dojrzałym. Opisano dwie izoformy Aciculin, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Wykazano, że nokaut Aciculin w miotubach powoduje niepowodzenie w montażu miofibryli, wyrównaniu i przyczepieniu błony oraz znaczne zmniejszenie liczby miofibryli. (Ref.: Molt, S., et al., (2014). J. Cell Sci.127(16); 3578-3592).
Zaobserwowano ~57 kDa; obliczono 62,22 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Frakcja cytoszkieletowa ekstraktu z tkanki ludzkiego myometrium.
Application
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył PGM5 (Aciculin) w lizacie tkanki serca szczura.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała PGM5 (Aciculin) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Belkin, A.M., et. al. (1995). J Biol Chem. 270(11):6328-37; Belkin, A.M., et. al. (1995). Exp Cell Res. 221(1):132-40).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła PGM5 (Aciculin) w zastosowaniach immunofluorescencji (Belkin, A.M., et. al. (1994). J Cell Sci. 107 ( Pt 7):1993-2003).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PGM5 (Aciculin) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Belkin, A.M., et. al. (1995). Exp Cell Res. 221(1):132-40).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PGM5 (Aciculin) w zastosowaniach Western Blotting (Belkin, A.M., et. al. (1995). J Biol Chem. 270(11):6328-37; Belkin, A.M., et. al. (1994). J Cell Sci. 107 ( Pt 7):1993-2003).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła PGM5 (Aciculin) w zastosowaniach ELISA (Molt, S., et. al. (2014). J Cell Sci. 127(Pt 16):3578-92).
Anti-PGM5 (Aciculin), klon 14F8, nr kat. MABT1503, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko 5 podobne do fosfoglukomutazy i zostało przetestowane pod kątem stosowania w testach ELISA, immunofluorescencji, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
Klon 14F8 wykrywa białko 5 podobne do fosfoglukomutazy w tkance serca myszy i szczurów i przewiduje się, że będzie reagować z ludzkim.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PGM5 (Aciculin) in mouse heart tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1400205MABS1327MABE70
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
14F8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
3F2:D8, monoclonal
clone
4A8, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... PGM5(5239)
Gene Information
human ... PGM5(5239)
Gene Information
human ... PODXL(5420)
Gene Information
human ... MBNL1(4154)
species reactivity
human, rabbit, rat, bovine, mouse
species reactivity
human
species reactivity
canine
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABT1503-25UG04054839507236