Przejdź do
MABS45
Przeciwciało przeciw aneksynie A1, klon CPTC-ANXA1-2
clone CPTC-ANXA1-2, from mouse
Synonim(y):
annexin A1, chromobindin-9, annexin I (lipocortin I), Lipocortin I, calpactin-2, Calpactin II, annexin-1, Phospholipase A2 inhibitory protein, Annexin I, Calpactin-2, Annexin-13, Chromobindin-9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CPTC-ANXA1-2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1819
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CPTC-ANXA1-2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANXA1(301)
General description
Aneksyna A1 (ANXA1) jest białkiem wiążącym wapń i fosfolipidy, prawie całkowicie ograniczonym do mikrogleju w OUN. Podczas obwodowej odpowiedzi zapalnej, aneksyna A1 odgrywa kluczową rolę w fagocytozie apoptotycznych leukocytów. Aneksyna A1 przywraca zdolność mikrogleju do rozróżniania komórek apoptotycznych i nieapoptotycznych podczas aktywacji zapalnej. Obecne badania są ukierunkowane na wykorzystanie aneksyny A1 jako celu terapeutycznego w neurozapaleniu. Wykazano również, że aneksyna A1 ma wpływ na rozwój i proliferację nowotworów.
~ 39 kDa obserwowane
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej aneksynie A1.
Materiał uzyskany z programu Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) Narodowego Instytutu Raka.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Poprzednia partia była używana przez niezależne laboratorium w IH. (http://antibodies.cancer.gov/antibodies/detail/CPTC-ANXA1-2)
To przeciwciało przeciw aneksynie A1, klon CPTC-ANXA1-2 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH do wykrywania aneksyny A1.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek K562
Evaluated by Western Blot in K562 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Annexin A1 on 10 µg of K562 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1306513MABC272HPA005469
clone
CPTC-ANXA1-2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4B11.1, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... ANXA1(301)
Gene Information
human ... ANXA1(301)
Gene Information
human ... ANXA6(309)
Gene Information
human ... ANXA10(11199)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS4504053252644870