Przejdź do
MABS2030
Przeciwciało anty-IRP2, klon 3B11
clone 3B11, from mouse
Synonim(y):
Iron-responsive element-binding protein 2, IRE-BP 2, Iron regulatory protein 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
720,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3B11, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
-
720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3B11, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgGκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IREB2(3658)
General description
105,06 kDa obliczone.
Białko wiążące pierwiastek reagujący na żelazo 2 (UniProt: P48200; znane również jako IRE-BP 2, Iron regulatory protein 2, IRP2) jest kodowane przez gen IREB2 (Gene ID: 3658) u człowieka. IRP2 jest członkiem rodziny izomeraz akonitazy/IPM, która służy jako białko wiążące RNA, które reguluje homeostatyczne wiązanie wewnątrzkomórkowego żelaza ze specyficznymi strukturami spinki do włosów mRNA, znanymi jako elementy reagujące na żelazo (IRE). Wykazano, że jego interakcja z IRE jest zniesiona w warunkach wysokiego poziomu żelaza. W komórkach bogatych w żelazo i w obecności tlenu, IRP2 ulega ubikwitynacji i degradacji w szlaku proteasomu. Jego ubikwitynacja jest osiągana przez kompleks SCF zawierający FBXL5. Po wyczerpaniu żelaza i tlenu FBXL5 ulega degradacji, zapobiegając ubikwitynacji i umożliwiając jego aktywność wiązania RNA. W IRP2 wykazano, że Cys201 i His204 są krytyczne dla degradacji IRP2. Cys201 wiąże hem żelazowy, a His204 wiąże hem żelazawy i są one zaangażowane w wykrywanie stanu redoks żelaza hemowego oraz w generowanie modyfikacji oksydacyjnej. Opisano dwie izoformy IRP2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: Ashizuka, M., et al. (2002). Mol. Cell. Biol. 22(18); 6375-6383; Ishikawa, H., et al. (2005). Mol. Cell 19(2); 171-181).
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 73 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka regulatorowego żelaza 2 (IRP2).
Application
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated IRP2 in Immunoprecipitation applications (Ashizuka, M., et. al. (2002). Mol Cell Biol. 22(18):6375-83).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła IRP2 w aplikacjach Western Blotting (Yoshinaga, M., et. al. (2017). Cell Rep. 19(8):1614-1630).
Anti-IRP2, klon 3B11, nr kat. MABS2030, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko 2 wiążące pierwiastek reagujący na żelazo i zostało przetestowane pod kątem stosowania w immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 3B11 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko regulatorowe żelaza 2 (IRP2). Jego celem jest epitop z 73 aminokwasami z regionu N-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human kidney tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected IRP2 in human kidney tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2501280SAB1405419WH0000048M1
clone
3B11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2C1, monoclonal
Gene Information
human ... IREB2(3658)
Gene Information
human ... IREB2(3658)
Gene Information
human ... ACO1(48)
Gene Information
human ... ACO1(48)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
mouse