Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 773,00 zł | |
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11H4, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRP1(4035)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła LRP-1 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Nieves, E.C., et. al. (2010). J Biol Chem. 285(17):12595-603).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła LRP-1 w zastosowaniach Western Blotting (Spoelgen, R., et. al. (2009). Neuroscience. 158(4):1460-8; Lleó, A., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(29):27303-9; Campana, W.M., et. al. (2006). J Nuerosci. 26(43):11197-207).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła LRP-1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Lleó, A., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(29):27303-9).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła LRP-1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Campana, W.M., et. al. (2006). J Nuerosci. 26(43):11197-207).
Signaling
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected LRP-1 in human brain tissue.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... LRP1(4035) | Gene Information human ... LRP1(4035) | Gene Information - | Gene Information human ... LRP1(4035) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity rat, mouse, human | species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| clone 11H4, monoclonal | clone polyclonal | clone 8G1, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form serum | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABS2001 | 04054839367212 |
| MABS2001-25UG | 04054839551215 |