Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki15 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
JG1, monoclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
hamster (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG3κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Hspa1A(193740)
General description
stopniowo deacetylowany przez HDAC4 na późniejszych etapach. Jego acetylacja zwiększa jego aktywność chaperonową i określa, czy będzie on działał jako chaperon do ponownego składania lub degradacji białek poprzez kontrolowanie jego wiązania z ko-chaperonami HOPX i STUB1. Wykazano, że forma acetylowana i nieacetylowana wiążą się odpowiednio z HOPX i STUB1. Zawiera cztery regiony wiążące ATP, a jej N-końcowa domena wiążąca nukleotydy (NBD; domena ATPazy) jest odpowiedzialna za wiązanie i hydrolizę ATP. Jego domena wiążąca substrat (SBD) jest zlokalizowana w regionie C-końcowym. Gdy ADP jest związany w NBD, zmiana konformacyjna zwiększa powinowactwo SBD do białek klienckich. (Ref.: Green, JM et al. (1995). Hybridoma 14(4); 347-354).
Immunogen
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła mtHsp70 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Green, J.M., et. al. (1995). Hybridoma. 14(4):347-54; McCormick, A.L., et. al. (2005). J Virol. 79(19):12205-17).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego mtHsp70 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Green, J.M., et. al. (1995). Hybridoma. 14(4):347-54).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła mtHsp70 w zastosowaniach ELISA (Green, J.M., et. al. (1995). Hybridoma. 14(4):347-54).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła mtHsp70 w zastosowaniach Western Blotting (Green, J.M., et. al. (1995). Hybridoma. 14(4):347-54).
Signaling
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected mtHsp70 in MCF7-10A cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information mouse ... Hspa1A(193740) | Gene Information human ... HSPA8(3312) | Gene Information human ... HSPA1A(3303), HSPA1B(3304) | Gene Information human ... HSPE1(3336) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone JG1, monoclonal | clone N69, monoclonal | clone BRM-22, monoclonal | clone 4C11-B11, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, rat, bovine, human | species reactivity bovine, chicken, guinea pig, plant, Drosophila, rat, human, nematode, rabbit, hamster | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABS1955-100UL | 04054839519499 |
| MABS1955-25UL | 04054839519505 |