Przejdź do
MABS1247
Przeciwciało anty-BIG1, klon 102
clone 102, from mouse
Synonim(y):
Brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange protein 1, Brefeldin A-inhibited GEP 1, ADP-ribosylation factor guanine nucleotide-exchange factor 1, p200 ARF guanine nucleotide exchange factor, p200 ARF-GEP1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
102, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
1460,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
102, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARFGEF1(10565)
General description
Białko wymiany nukleotydów guaninowych 1 hamowane przez brefeldynę A (UniProt: Q9Y6D6; znany również jako BIG1, GEP 1 hamowany przez brefeldynę A, czynnik wymiany nukleotydów guaninowych czynnika ADP-rybozylacji 1, czynnik wymiany nukleotydów guaninowych p200 ARF, p200 ARF-GEP1) jest kodowany przez gen ARFGEF1 (znany również jako ARFGEP1, BIG1) (Gene ID: 10565) u człowieka. BIG1 ulega ekspresji w łożysku, płucach, sercu, mózgu, nerkach i trzustce. BIG1 aktywuje GTPazy czynnika ADP-rybozylacji (ARF) i bierze udział w transporcie pęcherzykowym. Promuje aktywację ARF1/ARF3 poprzez zastąpienie GDP przez GTP. BIG1 jest wymagany do utrzymania struktury Golgiego, a funkcja ta może być niezależna od jego aktywności GEF. BIG1 i BIG2 wykazują około 74% homologii w sekwencji aminokwasów i około 90% identyczności w domenach Sec7. BIG1 jest fosforylowany przez PKA, co zmniejsza jego aktywność GEF. Jest zlokalizowany w cytoplazmie w kompleksie wielobiałkowym wraz z BIG2. Jego lokalizacja jądrowa została również zgłoszona i zawiera sekwencję lokalizacji jądrowej (aa 711-715). W komórkach pozbawionych surowicy leczonych FK506, BIG1 jest zasadniczo całkowicie skoncentrowany w jądrach. Wykazano, że BIG1 jest partnerem wiążącym miozynę IXb i reguluje jej aktywność białka aktywującego Rho-GTPazę. Tutaj BIG1 i RhoA konkurują ze sobą o wiązanie z miozyną IXb, powodując w ten sposób hamowanie aktywności GAP przez BIG1. (Ref.: Lin, S et al. (2013). Arterioscler Thromb Vasc Biol. 33(2): e31-e38).
Zaobserwowano ~209 kDa; obliczono 208,77 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Fragment rekombinowany znakowany GST odpowiadający 311 aminokwasom z ludzkiego białka wymiany nukleotydów guaninowych 1 (BIG1) hamowanego przez brefeldynę A.
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml tego przeciwciała wykryło BIG1 w 10 µg lizatów komórek A431 i HEK293.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła BIG1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła BIG1 w zastosowaniach Western Blotting (Lowery, J., et. al. (2013). J Biol Chem. 288(16):11532-45).
Wykryj BIG1 za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-BIG1, klon 102, nr kat. Nr kat. MABS1247. Zostało ono przetestowane w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 102 specyficznie wykrywa białko BIG1 u człowieka i celuje w epitop w obrębie aminokwasów 212-522 w regionie N-końcowym.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BIG1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA023399HPA023822HPA026078
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
102, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... ARFGEF1(10565)
Gene Information
human ... ARFGEF1(10565)
Gene Information
human ... ARFGEF1(10565)
Gene Information
human ... ARFGEF2(10564)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jay M Bhatt et al.
Molecular biology of the cell, 30(12), 1523-1535 (2019-04-04)
The integrity of the Golgi and trans-Golgi network (TGN) is disrupted by brefeldin A (BFA), which inhibits the Golgi-localized BFA-sensitive factor (GBF1) and brefeldin A-inhibited guanine nucleotide-exchange factors (BIG1 and BIG2). Using a cellular replacement assay to assess GBF1 functionality
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS124704054839174476