Przejdź do
MABS1222
Przeciwciało anty-MAN1B1, klon 1D6
clone 1D6, from mouse
Synonim(y):
Endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase, MAN1B1, ER alpha-1,2-mannosidase, ER mannosidase 1, ERMan1, Man9GlcNAc2-specific-processing alpha-mannosidase, Mannosidase alpha class 1B member 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1D6, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
-
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1D6, monoclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAN1B1(11253)
General description
Retikulum endoplazmatyczne (ER) mannozylo-oligosacharydu 1,2-alfa-mannozydazy (EC 3.2.1. 113; UniProt QUKM7), znane również jako mannozylo-oligosacharydaza ER alfa-1,2-mannozydazy.113; UniProt Q9UKM7), znana również jako ER mannozylo-oligosacharyd 1,2-alfa-mannozydaza, ER alfa-1,2-mannozydaza, ERMan1, ERManI, ER mannozydaza 1, Man9GlcNAc2-specific-processing alfa-mannosidase, Mannosidase alpha class 1B member 1) jest kodowana przez gen MAN1B1 u człowieka. Pierwotnie uważano, że funkcjonuje w podobny sposób jak jego ortolog drożdżowy Mns1p, który usuwa końcową jednostkę mannozy, aby zainicjować sygnał degradacji związanej z glikanem (ERAD). Białko MAN1B1 ssaków jest w rzeczywistości zlokalizowane w Golgim zamiast w ER. Białko MAN1B1 uczestniczy w sieci kontroli jakości opartej na Golgim, która wychwytuje nieprawidłowo sfałdowane substraty białkowe, które uciekają z ER, najprawdopodobniej przez pęcherzyki COPII, i zawraca je z powrotem do ER w celu ERAD. Po wejściu do Golgiego, początkowo uciekające białka są zatrzymywane przez kompleks wychwytujący ładunek, w którym nieenzymatyczne regiony MAN1B1, w tym sekwencja dekapeptydowa (DPS) w obrębie trzonu luminalnego MAN1B1, odgrywają integralną rolę. Ułatwione przez bezpośrednie interakcje z gamma-COP, MAN1B1 promuje rekrutację rozwiniętych białek do pęcherzyków COPI, które następnie recyklingują rozwinięte białka z powrotem do ER poprzez wsteczne pęcherzyki COPI bez potrzeby przycinania przez białko MAN1B1.
Zaobserwowano ~80/90 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 80 kDa, ale może być obserwowana na poziomie ~90 kDa z powodu modyfikacji po translacji (Pan, S., et al. (2011). Mol. Bio. Cell. 22(16):2810-2822).
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu MAN1B1.
Application
Analiza Western Blotting: 2,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło MAN1B1 w 10 µg lizatu komórek PC12.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała MAN1B1 w lizacie komórek HeLa ((Pan, S., et al. (2011). Mol. Bio. Cell. 22(16):2810-2822).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała MAN1B1 w transfekowanych komórkach HeLa (Iannotti, M.J., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(17):11844-11858).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło MAN1B1 w komórkach HeLa (Pan, S., et al. (2011). Mol. Bio. Cell. 22(16):2810-2822. & Iannotti, M.J., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(17):11844-11858).
Przeciwciało anty-MAN1B1, klon 1D6 jest przeciwciałem przeciwko MAN1B1 do stosowania w Western Blotting, Immunoprecypitacji, Immunocytochemii.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MAN1B1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA041530SAB2101422HPA026896
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... MAN1B1(11253)
Gene Information
human ... MAN2B1(4125)
Gene Information
human ... MAN1A2(10905)
Gene Information
human ... MAN2A1(4124)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
bovine, mouse, rabbit, human, horse, dog, rat, guinea pig
species reactivity
human
clone
1D6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Historically chromatin was considered to contain only DNA, histones, non-histone proteins and transiently associated mRNAs. While this remains true, current data suggest that a variety of non-coding RNAs (e.g. long non-coding RNAs, enhancer RNAs and even miRNAs) also associate with chromatin and serve regulatory functions.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS122204055977168327