Przejdź do
MABS1156
Przeciwciało przeciw fibrocystynie, klon 18
clone 18, from mouse
Synonim(y):
Fibrocystin, Polycystic kidney and hepatic disease 1 protein, Polyductin, Tigmin, Fibrocystin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
18, monoclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
1
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
18, monoclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PKHD1(5314)
General description
Fibrocystyna (UniProt P08F94; znana również jako białko 1 policystycznej choroby nerek i wątroby, poliduktyna, tigmina, wiele domen TIG 1, tigmina) jest kodowana przez gen PKHD1 (znany również jako ARPKD, FCYT, TIGM1) (identyfikator genu 5314) u ludzi. Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek (ARPKD) jest najczęstszą przyczyną dziedzicznej dziecięcej PKD. ARPKD jest spowodowana mutacjami w genie PKHD1, który koduje fibrocystynę/poliduktynę (FCP), podczas gdy mutacje w dwóch innych genach PKD1 i PKD2, które kodują odpowiednio policystynę-1 (PC1) i policystynę-2 (PC2), są przyczyną autosomalnej dominującej PKD (ADPKD). Te trzy białka PKD zostały zlokalizowane w rzęskach pierwotnych nerek, gdzie kompleks PC1/PC2 działa jako czujnik przepływu w rzęskach. Wiadomo, że fibrocystyna kompleksuje się z PC2, ale jej rola biologiczna jest niejasna, podczas gdy Uniprot (P08F94) dokumentuje dwie alternatywnie splicowane izoformy ludzkiej fibrocystyny, wiele linii dowodów wskazuje, że istnieje o wiele więcej splicowanych transkryptów mRNA i że nieprawidłowy splicing mRNA może stanowić mechanizm patogenny w ARPKD oprócz mutacji genowych.
~371 do 446 kDa obliczone
Immunogen
Epitop: N-końcowa połowa
Rekombinowane białko odpowiadające fragmentowi ludzkiej fibrocystyny z N-końcowej połowy.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło fibrocystynę w ludzkiej korze nerkowej, szczurzej korze nerkowej i szczurzym rdzeniu nerkowym.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność fibrocystyny związaną z pierwotnymi rzęskami hodowanych normalnych ludzkich komórek nabłonkowych nerek (dzięki uprzejmości dr Christophera Warda, University of Kansas Medical Center).
To przeciwciało przeciw fibrocystynie, klon 18 jest zatwierdzone do stosowania w immunohistochemii (parafina), immunocytochemii do wykrywania fibrocystyny.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema izoformami splicingu.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human kidney medulla tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Fibrocystin in human kidney medulla tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS1252HPA022424HPA020422
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
18, monoclonal
clone
E4 (5F4D2), monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... PKHD1(5314)
Gene Information
human ... PKD1(5310)
Gene Information
human ... PKD1L1(168507)
Gene Information
human ... PKD1L1(168507)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c