Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
5H11C10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5H11C10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer26)
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Białko amyloidowe beta A4 (UniProt P05067; znane również jako ABPP, białko amyloidowe choroby Alzheimera, białko prekursorowe amyloidu, APP, APPI, peptyd amyloidowy naczyń mózgowych, CVAP, PN-II, PreA4, nexin-II proteazy) jest kodowane przez gen APP (znany również jako A4, AD1) (identyfikator genu 351) u ludzi. Białko prekursorowe amyloidu (APP) jest początkowo wytwarzane z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-17), którego usunięcie daje dojrzałe białko z dużą częścią zewnątrzkomórkową (a.a. 18-699), a następnie segmentem transbłonowym (a.a. 700-723) i ogonem cytoplazmatycznym (a.a. 724-770). APP może być dalej przetwarzany przez α-, β- i γ-sekretazy w dwóch alternatywnych szlakach przetwarzania. W szlaku nieamyloidogennym APP jest najpierw rozszczepiany przez zlokalizowaną w błonie plazmatycznej α-sekretazę, aby wygenerować N-końcowy zewnątrzkomórkowy fragment sAPPα (a.a. 18-687) i związany z błoną C-końcowy fragment C83 (CTFα), który może być dalej rozszczepiany przez γ-sekretazę w celu wytworzenia nietoksycznego małego peptydu p3 i cytoplazmatycznej domeny wewnątrzkomórkowej APP (AICD). W szlaku amyloidogennym APP ulega rozszczepieniu β w endosomach wzbogaconych w BACE-1 (enzym rozszczepiający APP w miejscu β) w celu wytworzenia N-końcowego zewnątrzkomórkowego fragmentu sAPPβ (a.a. 18-671) i związanego z błoną C-końcowego fragmentu C99 (CTFβ). Późniejsze rozszczepienie C99 przez γ-sekretazę uwalnia peptydy amyloidu β, Aβ1-42 (672-713) i Aβ1-40 (672-711) oraz AICD. Akumulacja Aβ w korowych i hipokampalnych regionach mózgu jest główną patologiczną cechą choroby Alzheimera (AD). Wykazano, że fosforylacja seryny Aβ sprzyja agregacji Aβ w oligomeryczne i fibrylarne zespoły oraz zapobiega klirensowi proteolitycznemu Aβ przez niektóre proteazy.
Zaobserwowano ~4/8 (monomer/dimer) i >188 (oligomer) kDa. Obliczono 4,514/9,028 kDa (monomer/dimer Abeta1-42), 4,330/8,660 kDa (monomer/dimer Abeta1-40). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji regionu docelowego ludzkiego peptydu amyloidu beta z fosforylowanym Ser26.
Application
Analiza Western Blotting: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło monomeryczne i dimeryczne formy syntetycznego peptydu A 1-40 z fosforylowanym Ser26, ale nie niefosforylowany peptyd A 1-40 (dzięki uprzejmości dr Kumar Sathish, Uniwersytet w Bonn, Niemcy).
Analiza Western Blotting: 2 µg / ml z reprezentatywnej partii wykryło fosforylowane Ser26 oligomeryczne peptydy amyloidu beta (pA ) w ekstraktach mózgowych od 8-miesięcznych myszy transgenicznych APP/PS1KI, ale nie w ekstraktach od myszy nietransgenicznych dopasowanych wiekowo (dzięki uprzejmości dr Kumar Sathish, University of Bonn, Niemcy).
Uwaga: Obróbka kwasem mrówkowym (88%) po odzyskaniu ciepła jest zalecana do immunohistochemicznego wykrywania zagregowanych wewnątrzneuronalnych peptydów Abeta w skrawkach mózgu (Kumar, S., et al. (2013). Acta Neuropathol. 125(5):699-709; Christensen, D.Z., et al. (2009). Brain Res. 1301:116-125).
Analiza Western Blotting: 2 µg / ml z reprezentatywnej partii wykryło fosforylowane Ser26 oligomeryczne peptydy amyloidu beta (pA ) w ekstraktach mózgowych od 8-miesięcznych myszy transgenicznych APP/PS1KI, ale nie w ekstraktach od myszy nietransgenicznych dopasowanych wiekowo (dzięki uprzejmości dr Kumar Sathish, University of Bonn, Niemcy).
Uwaga: Obróbka kwasem mrówkowym (88%) po odzyskaniu ciepła jest zalecana do immunohistochemicznego wykrywania zagregowanych wewnątrzneuronalnych peptydów Abeta w skrawkach mózgu (Kumar, S., et al. (2013). Acta Neuropathol. 125(5):699-709; Christensen, D.Z., et al. (2009). Brain Res. 1301:116-125).
Anty-fosfo-Amyloid beta (Ser26), klon 5H11C10, nr kat. MABN879, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które celuje w fosforylację Ser26 peptydów amyloidu beta i zostało przetestowane w testach ELISA, immunofluorescencji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 5H11C10 rozpoznaje peptydy Aβ1-40 i Aβ1-42 z fosforylowanym Ser26, ale nie peptydy niefosforylowane.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be IgG1κ.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be IgG1κ.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABN879 | 04054839108815 |