Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 773,00 zł | |
| 200 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TAG-1A3, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ALCAM(214)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CD166 (ALCAM) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Ding, Y., et. al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła CD166 (ALCAM) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Ding, Y., et. al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD166 (ALCAM) w ludzkich embrionalnych komórkach macierzystych, ludzkich komórkach fibroblastów zrębu rogówki (hCSF), unieśmiertelnionych ludzkich komórkach śródbłonka rogówki (B4G12) i ludzkich komórkach śródbłonka od dawców (2) (dzięki uprzejmości dr Vanessy Ding i dr Andre Choo, BTI, Singapur).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła CD166 (ALCAM) w zastosowaniach immunofluorescencji (Ding, Y., et. al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CD166 (ALCAM) w zastosowaniach Western Blotting (Ding, Y., et. al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be human IgG1 .
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone TAG-1A3, monoclonal | clone polyclonal | clone 1C2, recombinant monoclonal | clone UMCD6, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human |
| Gene Information human ... ALCAM(214) | Gene Information human ... ALCAM(214) | Gene Information human ... ALCAM(214) | Gene Information human ... CD6(923) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABN1785 | 04054839232602 |
| MABN1785-25UL | 04054839494185 |