Przejdź do
MABF838
Anibody anty-FcgRII/III, klon Ab93
clone 93, from rat
Synonim(y):
Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III, IgG Fc receptor III, Fc-gamma RIII, FcRIII, CD16, FcgRII/III, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II, Fc gamma receptor IIB, Fc-gamma RII, Fc-gamma-RIIB, FcRII, IgG Fc receptor II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
93, monoclonal
Application:
FACS, ICC, activity assay
Citations:
1
1630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2269
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
93, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
33,4 kDa (dojrzały FcgRII) i 26,7 kDa (dojrzały FcgRIII).
Receptor regionu Fc IgG o niskim powinowactwie FcγRII i FcγRIII (odpowiednio UniProt P08101 i P08508) jest kodowany odpowiednio przez gen Fcgr2 (znany również jako Fcgr2b, Ly-17) i Fcgr3. Opisano cztery różne klasy receptorów IgG Fc (FcγR): FcγRI/CD32b, FcγRII/CD16, FcγRIII/CD16.2 i FcγRIV/CD64. FcγRII, FcγRIII i FcγRIV (odpowiednio UniProt P08101, P08508 i Q8R477) są receptorami o niskim powinowactwie dla monomerycznych IgG, podczas gdy FcγRI (UniProt P26151) jest jedynym FcγR o wysokim powinowactwie. FcγR odgrywają ważną rolę w aktywacji komórek zapalnych, klirensie, prezentacji antygenu i utrzymaniu homeostazy IgG. Oprócz wiązania kompleksu immunologicznego (IC), wykazano, że FcγR wiążą się z ligandami innymi niż IgG. Na przykład wykazano, że FcγRII wiąże oxLDL, podczas gdy wiązanie FcγRIII ze składnikiem E. coli negatywnie reguluje funkcję receptora makrofagów o strukturze kolagenowej (MARCO). Wykazano również, że aktywacja FcyRII przenosi negatywny sygnał regulacyjny przeciwko indukowanej wiązaniem krzyżowym CD38 proliferacji dojrzałych komórek B w stanie spoczynku.
Immunogen
Całe komórki wyrażające mysie FcgRII/III.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wybarwiła komórki mysiego chłoniaka B-komórkowego A20, ale nie wariant A20-IIA1.6 z niedoborem FcgammaRIl (Oliver, A.M., et al. (1999). Hybridoma 18(2):113-119).
Analiza testu aktywności: Reprezentatywna partia zapobiegała proliferacji za pośrednictwem CD38 pierwotnych mysich komórek B pochodzących ze śledziony od myszy typu dzikiego, ale nie z niedoborem FcgammaRIl (Oliver, A.M., et al. (1999). Hybridoma 18(2):113-119).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła asocjację FcgRII z usieciowanym CD38 po dodaniu anty-CD38 do hodowanych pierwotnych mysich komórek B za pomocą immunocytochemii fluorescencyjnej (Oliver, A.M., et al. (1999). Hybridoma 18(2):113-119).
To anty-FcgRII/III Anibody, klon Ab93 jest zatwierdzony do stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii, teście aktywności do wykrywania FcgRII/II.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje zarówno FcgammaRII, jak i FcgammaRIII.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl bez konserwantów.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 5.0 µg of this antibody detected FcgRII/III in mouse splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF841MABF842MABF853
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
93, monoclonal
clone
11B6, monoclonal
clone
4F5, monoclonal
clone
9E9, monoclonal
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
hamster (Armenian)
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
mouse ... Fcgr2b(14130), Fcgr3(14131)
Gene Information
human ... FCGR2A(2212), FCGR2B(2213)
Gene Information
human ... FCGR2B(2213)
Gene Information
mouse ... Fcgr4(246256)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF83804055977182774