Przejdź do
MABF80C
Anty-MHC klasy II (I-A/I-E), APC, klon M5/114 .15.2 Przeciwciało
clone M5/114.15.2, from rat, Allophycocyanin conjugate
Synonim(y):
H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain, Ia antigen-associated invariant chain (Ii), MHC class II-associated invariant chain, CD74, MHC class II (I-A/I-E)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
M5/114.15.2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M5/114.15.2, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
General description
Przeciwciało M5/114.15.2 reaguje z mysimi alloantygenami MHC klasy II I-Ab, I-Ad, I-Aq, I-Ed i I-Ek, a także reaguje krzyżowo z mysimi komórkami o haplotypach H-2p i H-2r. MHC klasy II ulega szerokiej ekspresji przez mysie komórki odpornościowe niosące te alloantygeny, w tym komórki T i B, monocyty, makrofagi i komórki dendrytyczne. Przeciwciało nie reaguje z następującymi alloantygenami: I-Af, I-Ak, I-As lub NOD H-2g7. Przeciwciało M5/114.15.2 może być stosowane do analizy komórek myszy wyrażających alloantygeny MHC klasy II zgodnie z opisem. Należy pamiętać, że klon M5/114.15.2 może być również określany w literaturze jako M5/114.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-MHC klasy II (I-A/I-E), APC, klon M5/114 .15.2, nr kat. Nr kat. MABF806 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania MHC klasy II (I-A/I-E).
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected MHC class II (I-A/I-E) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF810MABF1411MABN1783
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
M5/114.15.2, monoclonal
clone
M5/114.15.2, monoclonal
clone
M5/114.15.2, monoclonal
clone
W6/32, monoclonal
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
Gene Information
human ... HLA-A(3105), HLA-C(3107), HLA-E(3133)
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF80604055977291063
MABF80504055977291056