Przejdź do
MABF714
Przeciwciało anty-CD54 (ICAM-1) (ludzkie), PE, klon 15.2
clone 15.2, from mouse
Synonim(y):
Intercellular adhesion molecule 1, ICAM-1, Major group rhinovirus receptor, CD antigen CD54
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
15.2, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB
Citations:
-
1360,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
15.2, monoclonal
species reactivity
human
packaging
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ICAM1(3383)
General description
Przeciwciało 15.2 reaguje z ludzkim CD54, znanym również jako ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule 1), glikoproteiną o masie powierzchniowej 90-110 kDa, która ulega indukowanej ekspresji zarówno na komórkach odpornościowych, jak i komórkach śródbłonka. Jak sama nazwa wskazuje, ICAM-1 uczestniczy w adhezji komórkowej między leukocytami i komórkami śródbłonka, ułatwiając rekrutację i transmigrację leukocytów w miejscach zapalenia. Ligandy dla ICAM-1 są również wyrażane na leukocytach i komórkach śródbłonka i obejmują Mac-1, fibrynogen i członka rodziny białek integrynowych, LFA-1 (CD11a). Przeciwciało 15.2 może być stosowane do analizy ekspresji ICAM-1 w ludzkich komórkach i tkankach i jest zgłaszane jako reagujące krzyżowo ze świńskim ICAM-1.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD54 (ICAM-1) (ludzkie), PE, klon 15.2 zatwierdzone do stosowania w western blotting, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD54 (ICAM-1).
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD54 (ICAM-1) in one million human peripheral blood monocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF711MABF712SAB4700328
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... ICAM1(3383)
Gene Information
human ... ICAM1(3383)
Gene Information
human ... ICAM1(3383)
Gene Information
human ... ICAM1(3383)
conjugate
PE
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, bovine
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
15.2, monoclonal
clone
15.2, monoclonal
clone
15.2, monoclonal
clone
MEM-111, monoclonal
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF71404053252975325