Przejdź do
MABF608
Przeciwciało anty-CD45R (B220) (człowiek/mysz), FITC, klon RA3-6B2
clone RA3-6B2, 0.5 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
RA3-6B2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RA3-6B2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
General description
Przeciwciało RA3-6B2 reaguje z ludzką i mysią izoformą CD45 znaną jako CD45R lub B220, białkową fosfatazą tyrozynową o masie 220 kDa. CD45 jest jednym z najliczniejszych markerów hematopoetycznych i ulega ekspresji na wszystkich leukocytach (Leukocyte Common Antigen, LCA). Różne izoformy są generowane i wyrażane we wzorcach specyficznych dla komórek, wszystkie krytyczne dla funkcji leukocytów. U myszy izoforma CD45R/B220 występuje głównie na komórkach B, na różnych poziomach na wszystkich etapach od komórek pro-B do aktywowanych komórek B, a także może być wykrywana na niektórych podgrupach komórek T i NK. Należy zauważyć, że B220 nie ulega podobnej ekspresji na ludzkich komórkach B, gdzie wydaje się być specyficzny dla różnicowania i dlatego ulega ekspresji tylko na niektórych podgrupach komórek B. Inne formy CD45 o ograniczonej ekspresji komórkowej obejmują CD45RA, CD45RB, CD45RO i kilka innych. Przeciwciało RA3-6B2 jest jednym z najczęściej stosowanych markerów leukocytów dla komórek B, podgrup komórek T i podgrup komórek NK u ludzi i myszy. Przeciwciało to zostało również zgłoszone jako reagujące krzyżowo z kocim CD45R/B220.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD45R (B220) (człowiek/mysz), FITC, klon RA3-6B2 zatwierdzone do stosowania w western blotting, IP, IHC, immunofluorescencji i cytometrii przepływowej do wykrywania CD45R (B220).
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD45R (B220) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF442MABF446MABF444
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
conjugate
FITC conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
PerCP-Cy5.5
conjugate
PE-Cy5
clone
RA3-6B2, monoclonal
clone
RA3-6B2, monoclonal
clone
RA3-6B2, monoclonal
clone
RA3-6B2, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF60804053252965746