Przejdź do
MABF572
Przeciwciało anty-CD4 (ludzkie), APC, klon OKT4
clone OKT4, from mouse
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
761,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
OKT4, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IF, IP, WB
Citations:
1
761,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
OKT4, monoclonal
species reactivity
human
packaging
pkg of 5 μL (0.125 μg/test)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD4(920)
General description
Przeciwciało OKT4 reaguje z ludzkim CD4, białkiem o masie 59 kDa, które działa jako ko-receptor dla receptora komórek T (TCR) w jego interakcji z cząsteczkami MHC klasy II na komórkach prezentujących antygen. Zewnątrzkomórkowa domena CD4 wiąże się z domeną beta-2 MHC klasy II, podczas gdy jej cytoplazmatyczny ogon zapewnia miejsce wiązania dla kinazy tyrozynowej lck, ułatwiając kaskadę sygnalizacyjną, która inicjuje aktywację komórek T. CD4 i współreceptory CCR5 i CXCR4 mogą być również wykorzystywane przez HIV-1 do wnikania do komórek T. Ludzki CD4 ulega typowej ekspresji na tymocytach, niektórych populacjach dojrzałych komórek T, takich jak Th17 i komórki T regulatorowe (Treg), a także na komórkach dendrytycznych. Przeciwciało OKT4 jest szeroko stosowane jako fenotypowy marker ekspresji CD4. Reaguje krzyżowo z CD4 u kilku gatunków innych niż człowiek, w tym szympansów, kynomolgusów i rezusów. Przeciwciało to rozpoznaje inny epitop, a zatem nie blokuje wiązania alternatywnego przeciwciała anty-ludzkiego CD4 klonu RPA-T4 (Reinherz EL, et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci. 76:4061-4065).
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD4 (ludzkie), APC i klon OKT4 zatwierdzone do stosowania w Western blotting, IP, ICC, immunofluorescencji i cytometrii przepływowej do wykrywania CD4.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje inny epitop, a zatem nie blokuje wiązania anty-ludzkiego CD4, klonu RPA-T4.
Physical form
Purified mouse monoclonal antibody in buffer containing 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, <0.2% BSA, pH 7.2, and up to 0.1% sodium azide.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF417MABF573MABF422
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
OKT4, monoclonal
clone
OKT4, monoclonal
clone
OKT4, monoclonal
clone
RPA-T4, monoclonal
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PE
conjugate
PE
conjugate
APC-Cy7
Gene Information
human ... CD4(920)
Gene Information
human ... CD4(920)
Gene Information
human ... CD4(920)
Gene Information
human ... CD4(920)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c