Przejdź do
MABF515
Przeciwciało anty-CD11b (człowiek/mysz), PE-Cy5, klon M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE-Cy5
Clone:
M1/70, monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC, IP
Citations:
1
biological source
rat
Quality Level
conjugate
PE-Cy5
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M1/70, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
General description
Przeciwciało M1/70 reaguje z ludzkim i mysim CD11b, znanym również jako integryna alfa M. Ta glikoproteina o masie powierzchniowej 165-170 kDa jest częścią rodziny receptorów integrynowych, które pośredniczą w adhezji między komórkami (komórka-komórka) i składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, np. fibrynogenem (komórka-macierz). Ponadto integryny są aktywnymi receptorami sygnalizacyjnymi, które rekrutują leukocyty do miejsc zapalnych i promują aktywację komórek. Kompletne, funkcjonalne receptory integryn składają się z różnych kombinacji łańcuchów integryn, które ulegają różnej ekspresji. Integryna alfa M (CD11b) łączy się z integryną beta-2 (CD18) w receptor znany jako Macrophage Antigen-1 (Mac-1) lub receptor dopełniacza typu 3 (CR3). Receptor ten wiąże i indukuje wewnątrzkomórkową sygnalizację poprzez ICAM-1 na komórkach śródbłonka, a także może ułatwiać usuwanie obcych komórek niosących iC3b. Przeciwciało M1/70 jest szeroko stosowane jako marker ekspresji CD11b na mysich makrofagach, granulocytach, neutrofilach i komórkach NK. Przeciwciało wykazuje również reakcję krzyżową z CD11b makaka rezus.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD11b (człowiek/mysz), PE-Cy5, klon M1/70 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC, cytometrii przepływowej i immunofluorescencji do wykrywania CD11b.
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD11b in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF365MABF512MABF366
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
clone
M1/70, monoclonal
clone
M1/70, monoclonal
clone
M1/70, monoclonal
clone
M1/70, monoclonal
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
PE-Cy5
conjugate
PE-Cy7
conjugate
APC-Cy7
conjugate
Allophycocyanin conjugate
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
You Jung Kang et al.
Nature protocols, 18(9), 2838-2867 (2023-08-05)
Neuroinflammation has either beneficial or detrimental effects, depending on risk factors and neuron-glia interactions in neurological disorders. However, studying neuroinflammation has been challenging due to the complexity of cell-cell interactions and lack of physio-pathologically relevant neuroinflammatory models. Here, we describe
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF51504053252962530