Przejdź do
MABF240
Przeciwciało anty-hGITR, klon 108-17
clone 108-17, from mouse
Synonim(y):
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18, Activation-inducible TNFR family receptor, Glucocorticoid-induced TNFR-related protein, CD357
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
108-17, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
1490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
108-17, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFRSF18(8784)
General description
Białko związane z TNFR indukowanym glukokortykoidami (hGITR) jest również nazywane receptorem nadrodziny czynnika martwicy nowotworów 18 (TNFRSF18), receptorem rodziny TNFR indukowanym aktywacją (AITR) i CD357. hGITR jest receptorem dla TNFSF18 i jest aktywowany przez NF-kappa-B poprzez szlak TRAF2/NIK. Uważa się, że hGITR bierze udział w interakcjach aktywowanych limfocytów T i komórek śródbłonka, a także w regulacji śmierci komórek, w której pośredniczy receptor limfocytów T. hGITR ulega ekspresji w węzłach chłonnych, leukocytach krwi obwodowej i na niskim poziomie w śledzionie.
Zaobserwowano ~ 26 kDa. Można zaobserwować wiele pasm, ponieważ GITR jest monomerem i homeodimerem w niektórych lizatach. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu hGITR.
Application
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło hGITR w 10 µg lizatu mysiego węzła chłonnego, śledziony szczura i tkanki grasicy szczura.
Przeciwciało anty-HGITR, klon 108-17 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest skierowane przeciwko GITR i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human spleen tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected hGITR in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF952ABC843WH0008995M1
Gene Information
human ... TNFRSF18(8784)
Gene Information
human ... TNFRSF18(8784)
Gene Information
human ... TNFSF18(8995)
Gene Information
human ... TNFSF18(8995)
clone
108-17, monoclonal
clone
T10P2H9*B9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
6F7, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF24004053252931727