Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 735,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9H3, monoclonal
Application:
DB, FACS, ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
9H3, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
223,66 kDa obliczone.
Rozpuszczalny ludzki receptor dopełniacza 1
Application
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Biochem/physiol Actions
Klon 9H3 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzki receptor dopełniacza typu 1. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in TF-1 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Complement receptor 1 in one million TF-1 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Complement receptor 1 in one million TF-1 cells.
Other Notes
Człowiek. Przewiduje się, że reaguje z naczelnymi na podstawie 100% homologii sekwencji.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Certyfikaty analizy (CoA)
Poszukaj Certyfikaty analizy (CoA), wpisując numer partii/serii produktów. Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF2262-100UG | 04054839990564 |
| MABF2262-25UG | 04054839990571 |