Przejdź do
MABF220
Przeciwciało anty-MA20/TNFAIP3, klon 37
clone 37, 0.5 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Tumor necrosis factor alpha-induced protein 3, TNF alpha-induced protein 3, Putative DNA-binding protein A20, Zinc finger protein A20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
37, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
1880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
37, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Tnfaip3(21929)
General description
90 kDa obliczone
TNFAIP3/mA20, znane również jako białko 3 indukowane czynnikiem martwicy nowotworów alfa, białko 7C zawierające domenę OTU, białko A20 wiążące DNA lub białko A20 z palcem cynkowym i kodowane przez gen TNFAIP3/OTUD7C, jest enzymem edytującym ubikwitynę, który zawiera zarówno ligazę ubikwityny, jak i aktywność deubikwitynazy. TNFAIP3/mA20 jest zaangażowany w odpowiedzi immunologiczne i zapalne sygnalizowane przez cytokiny lub patogeny poprzez receptory Toll-podobne i ostatecznie regulujące aktywność NF-kappa-B. TNFAIP3/mA20 jest niezbędnym składnikiem kompleksu białek edytujących ubikwitynę składającego się z RNF11, ICTH i TAX1BP1 i zapewnia przejściowy charakter sygnalizacji zapalnej. TNFAIP3/mA20 jest również kluczowym graczem w przełączaniu łańcuchów poliubikwitynowanych Lys-63 na łańcuchy poliubikwitynowane Lys-48 w celu późniejszej degradacji określonych celów. TNFAIP3/mA20 znajduje się w cytoplazmie, ale można go znaleźć w jądrze i lizosomie w zależności od mikrośrodowiska i bodźca.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające mysiemu mA20/TNFAIP3.
Application
Wykrywaj mA20/TNFAIP3 przy użyciu tego przeciwciała anty-MA20/TNFAIP3, klon 37 zatwierdzony do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgMκ w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT108MABF952MABF260
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
37, monoclonal
clone
NG3, monoclonal
clone
T10P2H9*B9, monoclonal
clone
3H8, monoclonal
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
Gene Information
mouse ... Tnfaip3(21929)
Gene Information
-
Gene Information
human ... TNFRSF18(8784)
Gene Information
human ... NLRC5(84166)
species reactivity
mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF22004053252977848