Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 836,00 zł | |
| 100 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
P5H9-A3, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TMPRSS2(7113)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Reprezentatywna partia wykryła TMPRSS2 w zastosowaniach ELISA (Lucas, J.M., et. al. (2008). J Pathol. 215(2):118-25).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TMPRSS2 w zastosowaniach Western Blotting (Lucas, J.M., et. al. (2008). J Pathol. 215(2):118-25).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła TMPRSS2 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Lucas, J.M., et. al. (2008). J Pathol. 215(2):118-25; Bertram, S., et. al. (2012). PLoS One. 7(4):e35876).
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: 1:250 dilution of this antibody detected TMPRSS2 in human prostate tissue sections.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... TMPRSS2(7113) | Gene Information human ... TMPRSS2(7113) | Gene Information human ... TMPRSS2(7113) | Gene Information human ... TMPRSS2(7113) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source goat |
| clone P5H9-A3, monoclonal | clone 2F4, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF2158-25UG | 04054839573149 |
| MABF2158-100UG | 04054839573132 |