Przejdź do
MABF2155
Przeciwciało przeciw łańcuchowi rycyny A, klon RAC18
clone RAC18, from mouse
Synonim(y):
RAC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
726,00 zł
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
RAC18, monoclonal
Application:
ELISA, Neutral, inhibition assay
Citations:
-
726,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RAC18, monoclonal
species reactivity
Ricinus communis
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, inhibition assay: suitable, neutralization: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
29,89 kDa obliczone.
Rycyna jest dimeryczną toksyną pochodzącą z Ricinus communis (Caster bean). Składa się z podjednostki wiążącej cukier (łańcuch B), która przyłącza się do receptorów na powierzchni komórki i ułatwia wejście toksyny do komórki docelowej oraz drugiej podjednostki (łańcuch A), która ma aktywność glikozydazy, która dezaktywuje rybosomy poprzez depurynację pojedynczej reszty adenozyny z odsłoniętej pętli 28S rybosomalnego RNA. Prowadzi to do zahamowania syntezy białek w komórkach. Toksyczne działanie rycyny przypisuje się łańcuchowi A. Klon RAC18 wykazuje wysoką awidność dla nienaruszonej rycyny i hamuje jej aktywność bez wpływu na wiązanie rycyny z komórkami. Wykazano, że immunizacja RAC18 zapewnia znaczną ochronę przed toksycznością rycyny. (Ref.: Maddaloni, M., et al. (2004). J. Immunol. 172; 6221-6228).
Immunogen
Oczyszczony łańcuch rycyny A.
Application
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia zneutralizowała aktywność łańcucha Ricin A. (Maddaloni, M., et. al. (2004). J Immunol. 172(10):6221-8).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła łańcuch Ricin A w zastosowaniach ELISA (Maddaloni, M., et. al. (2004). J Immunol. 172(10):6221-8; Simon, S., et. al. (2015). Toxins (Basel) 7(12):4967-86).
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia hamowała aktywność enzymatyczną rycyny. (Maddaloni, M., et. al. (2004). J Immunol. 172(10):6221-8).
Anti-Ricin A Chain, klon RAC18, nr kat. MABF2155, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa łańcuch rycyny A i zostało przetestowane pod kątem użycia w testach ELISA, Inhibition Assay i Neutralizing.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Klon RAC18 wiąże się z łańcuchem Ricin A
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez konserwantów.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by ELISA with Ricin A chain.
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected Ricin A chain in an indirect ELISA.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF2154SAB4500915MABC119
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
Ricinus communis
species reactivity
Ricinus communis
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
clone
RAC18, monoclonal
clone
RBC11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
5G8.1, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
ELISA: suitable, neutralization: suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable