Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Sprawdź dostępność w koszyku | 773,00 zł | |
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
773,00 zł
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9D4, monoclonal
species reactivity
bacteria
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aλ
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła toksynę cyklazy adenylanowej, B. pertussis w zastosowaniach Western Blotting (Holubova, J., et. al. (2012). Infect Immun. 80(3):1181-92; Lee, S.J., et. al. (1999). Infect Immun. 67(5):2090-5).
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła toksynę cyklazy adenylanowej, B. pertussis w aplikacjach Dot Blot (Lee, S.J., et. al. (1999). Infect Immun. 67(5):2090-5).
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Adenylate Cyclase Toxin from from Bordetella pertussis.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rat | biological source mouse |
| clone 9D4, monoclonal | clone 1D4, monoclonal | clone 7D4, monoclonal | clone 13C4, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| species reactivity bacteria | species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity E. coli |
| isotype IgG2aλ | isotype IgG2bκ | isotype IgM | isotype IgG1 |
| technique(s) dot blot: suitable, western blot: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, proximity ligation assay: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, radioimmunoassay: suitable | technique(s) flow cytometry: 2-4 μg/test using human RAMOS cells pretreated with recombinant Shiga toxin 1, B subunit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF2087-25UL | 04054839499609 |
| MABF2087-100UL | 04054839499593 |