Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1240,00 zł |
100 tests | Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2990,00 zł |
500 tests | Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 13 340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SK3, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD4(920)
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Preparation Note
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... CD4(920) | Gene Information human ... CD4(920) | Gene Information human ... CD4(920) | Gene Information human ... CD4(920) |
| conjugate Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex | conjugate PerCP-Cy5.5 | conjugate PerCP-Cy5.5 | conjugate PE |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| clone SK3, monoclonal | clone OKT4, monoclonal | clone OKT4, monoclonal | clone RPA-T4, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c