Przejdź do
MABF167C
Przeciwciało anty-CD8 (ludzkie), PE, klon SK1
clone SK1, from mouse, PE
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2, CD antigen CD8a, CD8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 tests
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1180,00 zł
100 tests
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2680,00 zł
500 tests
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
11 840,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
SK1, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
1180,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SK1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD8A(925)
General description
Przeciwciało SK1 jest specyficzne dla łańcucha alfa 32-34 kDa ludzkiego CD8, znanego jako CD8a lub CD8 alfa. CD8a może tworzyć homodimer (CD8 alfa-alfa), ale częściej ulega ekspresji jako heterodimer z drugim łańcuchem znanym jako CD8b lub CD8 beta. CD8 działa jako współreceptor do rozpoznawania antygenu i późniejszej aktywacji komórek T, która jest inicjowana po związaniu receptora komórek T (TCR) z cząsteczkami MHC klasy I zawierającymi antygen. Cytoplazmatyczne domeny CD8 zapewniają miejsca wiązania dla kinazy tyrozynowej lck, ułatwiając wewnątrzkomórkowe zdarzenia sygnalizacyjne, które prowadzą do aktywacji komórek T, rozwoju i cytotoksycznych funkcji efektorowych. Cytotoksyczne limfocyty T CD8+ (CTL) odgrywają ważną rolę w indukowaniu śmierci komórek nowotworowych, a także komórek zakażonych wirusami, bakteriami lub pasożytami. Przeciwciało SK1 jest szeroko stosowane jako marker fenotypowy dla CD8 na cytotoksycznych limfocytach T, tymocytach, a także na niektórych typach komórek, które nie wyrażają również TCR, w tym niektórych komórkach NK i limfoidalnych komórkach dendrytycznych. Reaguje krzyżowo z CD8 u kilku gatunków innych niż człowiek, w tym pawianów, szympansów, kynomolgusów i rezusów. W przypadku użycia razem z alternatywnym klonem anty-ludzkim CD8a, RPA-T8, przeciwciało SK1 nie zablokuje wiązania RPA-T8 z CD8a.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To przeciwciało anty-CD8 (ludzkie), PE, klon SK1 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD8.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD8 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF169CMABF153EMABF153D
clone
SK1, monoclonal
clone
RPA-T8, monoclonal
clone
53-6.7, monoclonal
clone
53-6.7, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rat
conjugate
PE
conjugate
redFluor® 710
conjugate
biotin conjugate
conjugate
APC-Cy7
Gene Information
human ... CD8A(925)
Gene Information
human ... CD8A(925)
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF167804055977289879
MABF167604055977289855
MABF167704055977289862