Przejdź do
MABF162C
Przeciwciało anty-CD38 (ludzkie), PE, klon HIT2
clone HIT2, from mouse, PE
Synonim(y):
ADP-ribosyl cyclase 1, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, T10, CD antigen CD38, CD38
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
583,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
HIT2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
583,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
HIT2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD38(952)
General description
Przeciwciało HIT2 jest swoiste dla ludzkiej CD38, 45 kD glikoproteiny transbłonowej typu II ulegającej ekspresji na tymocytach, aktywowanych limfocytach T i B oraz monocytach, a także innych komórkach niehematopoetycznych. CD38 jest ektoenzymem, który katalizuje syntezę i hydrolizę cyklicznej ADP-rybozy i bierze udział w sygnalizacji komórkowej, regulacji adhezji i aktywacji komórek. Ponadto wykazano, że CD38 jest markerem prognostycznym dla niektórych białaczek i innych chorób.
Application
To przeciwciało anty-CD38 (ludzkie), PE, klon HIT2 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD38.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD38 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF162DSAB4700173FCMAB194F
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... CD38(952)
Gene Information
human ... CD38(952)
Gene Information
human ... CD38(952)
Gene Information
human ... CD38(952)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
PE
conjugate
violetFluor® 450
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
clone
HIT2, monoclonal
clone
HIT2, monoclonal
clone
HIT2, monoclonal
clone
AT13/5, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c