Przejdź do
MABF152E
Przeciwciało anty-F4/80 (mysz), PE, klon BM8.1
clone BM8.1, from rat, PE
Synonim(y):
EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, Cell surface glycoprotein F4/80, EGF-like module receptor 1, EMR1 hormone receptor, F4/80
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
BM8.1, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
BM8.1, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Adgre1(13733)
General description
Przeciwciało BM8.1 jest specyficzne dla mysiego antygenu F4/80, białka transbłonowego o masie 125 kDa, które ulega ekspresji przez komórki jednojądrzastego układu fagocytarnego i jest uważane za kluczowy marker dojrzałych komórek makrofagów. F4/80 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju komórek szpikowych i może być regulowany przez niektóre cytokiny w mikrośrodowisku tkankowym. Inne typy komórek wykazujące ekspresję tego antygenu obejmują komórki Langerhansa, komórki Kupffera i podgrupy komórek dendrytycznych. BM8.1 jest szeroko stosowany wraz z przeciwciałami CD115 (c-fms), CD11b i CD11c do identyfikacji komórek mieloidalnych / makrofagów za pomocą cytometrii przepływowej.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-F4/80 (mysie), PE, klon BM8.1, nr kat. Nr kat. MABF1529 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania F4/80.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected F4/80 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF152CMABF152BMABF152D
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Adgre1(13733)
Gene Information
mouse ... Adgre1(13733)
Gene Information
mouse ... Adgre1(13733)
Gene Information
mouse ... Adgre1(13733)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
BM8.1, monoclonal
clone
BM8.1, monoclonal
clone
BM8.1, monoclonal
clone
BM8.1, monoclonal
conjugate
PE
conjugate
biotin conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
FITC conjugate
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c