Przejdź do
MABF144D
Przeciwciało anty-CD90.2 (mysz), FITC, klon 30-H12
clone 30-H12, from rat, FITC conjugate
Synonim(y):
Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90, CD90.2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
512,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
30-H12, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
512,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
30-H12, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Thy1(21838)
General description
Przeciwciało 30-H12 reaguje z mysim białkiem CD90.2 (Thy1.2). CD90.2 jest specyficzną dla szczepu formą alleliczną białka CD90 związanego z błoną GPI i bierze udział w adhezji i transdukcji sygnału. CD90.2 ulega ekspresji na tymocytach, dojrzałych limfocytach T i neuronach w szczepach myszy, które wyrażają allel CD90.2 (BALB/c, CBA, C3H, C57BL/6, SJL i inne). 30-H12 nie reaguje z allelem CD90.1 wyrażanym w szczepach myszy, takich jak PL i AKR.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze monoklonalne przeciwciało anty-CD90.2 (mysie), FITC, klon 30-H12, nr kat. Nr kat. MABF1449 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD90.2.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD90.2 in one million C57Bl/6 splenocytes stained with APC Anti-mouse CD3e.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF460MABF145AMABF154A
Gene Information
mouse ... Thy1(21838)
Gene Information
mouse ... Thy1(21838)
Gene Information
mouse ... Thy1(21838)
Gene Information
mouse ... Cd8A(12525)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
conjugate
FITC conjugate
conjugate
PE-Cy7
conjugate
violetFluor® 450
conjugate
FITC conjugate
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
clone
30-H12, monoclonal
clone
30-H12, monoclonal
clone
30-H12, monoclonal
clone
53-6.7, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF144804055977291704
MABF144904055977293265