Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
10C10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SEPTIN9(10801)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunocytochemiczna: Supernatant hodowli hybrydoma klonu 10C10 immunostabilizował wewnątrzkomórkową septynę-9 w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki immortalizowanych hTERT (hTERT-RPE) (dzięki uprzejmości dr Williama S. Trimble'a, University of Toronto, Kanada).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność septyny-9 kolokalizowaną z septyną-2 i septyną-11 w bruździe rozszczepienia w anafazie i w ciele środkowym w telofazie komórek HeLa (Estey, M.P., et al. (2010). J. Cell Biol. 191(4):741-749).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała septynę-9 z mitotycznie zatrzymanych komórek HeLa po leczeniu nokodazolem (nr kat. 487928). Hamowanie Cdk1 przez leczenie Roscovitine (nr kat. 57360) lub siRNA-meidated Cdk1 knowndown zmniejszyło fosforylację immunoprecypitowanej septyny-9 (Estey, M.P., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(42):30075-30086).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała znacznie więcej septyny-9 z niezsynchronizowanych niż z mitotycznie zsynchronizowanych komórek HeLa, różnica została znormalizowana po knockdown Pin1 za pośrednictwem siRNA (Estey, M.P., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(42):30075-30086).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia specyficznie wykryła rekombinowane izoformy splicingu septyny-9 i fragmenty zawierające sekwencję regionu epitopu, ale nie rekombinowane izoformy lub fragmenty pozbawione epitopu (Estey, M.P., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(42):30075-30086).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia specyficznie wykryła oczyszczoną rekombinowaną ludzką septynę-9, ale nie oczyszczoną rekombinowaną spetynę-1, -2, -5, -6, -7, -8. -9. -11, -12 (Estey, M.P., et al. (2010). J. Cell Biol. 191(4):741-749).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła obecność współstrąconej septyny-9 w immunoprecypitatach septyny-2 z lizatów komórek HeLa (Estey, M.P., et al. (2010). J. Cell Biol. 191(4):741-749).
Uwaga: W przypadku aplikacji Western blot zaleca się wcześniejsze wzbogacenie septyny-9 przez immunoprecypitację lub inne metody oczyszczania. Klon 10C10 nie jest zalecany do sondowania septyny-9 przy użyciu lizatów całych komórek.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected His-tagged recombinant human septin-9.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rat | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 10C10, monoclonal | clone 1A6C2, monoclonal | clone polyclonal | clone 2C6, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... SEPTIN9(10801) | Gene Information human ... SEPTIN9(10801) | Gene Information human ... SEPTIN9(10801) | Gene Information human ... SEPT9(10801) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABE992 | 04055977314946 |