Przejdź do
MABE948
Przeciwciało anty-BRE1-A (RNF20), klon 8A4.2
clone 8A4.2, from mouse
Synonim(y):
E3 ubiquitin-protein ligase BRE1A, BRE1 E3 ubiquitin ligase homolog, BRE1-A, hBRE1, Homolog of S. cerevisiae BRE1, RING finger protein 20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8A4.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
1800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8A4.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RNF20(56254)
General description
Ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 BRE1A (UniProt Q5VTR2; znana również jako homolog ligazy ubikwitynowej E3 BRE1, BRE1-A, hBRE1, homolog S. cerevisiae BRE1, RING finger protein 20) jest kodowana przez gen RNF20 (znany również jako BRE1, BRE1A) (Gene ID 56254) u człowieka. BRE1A (RNF20) jest białkiem zawierającym domenę palca RING, pierwotnie zidentyfikowanym jako ligaza uqibikwityny E3, która katalizuje monoubikwitynację histonu H2B Lys120 u drożdży. Chaperon histonowy FACT pośredniczy w rekrutacji RNF20 do remodelowania chromatyny w celu zainicjowania naprawy rekombinacji homologicznej (HRR). Wykazano również, że RNF20 negatywnie reguluje metabolizm kwasów tłuszczowych w wątrobie poprzez ukierunkowanie SREBP1c na ubikwitynację i późniejszą degradację proteasomalną. Ponadto wykazano, że RNF20 pośredniczy w poliubikwitynacji białka wiążącego ErbB3 1 (Ebp1) i białka aktywatora czynnika transkrypcyjnego 2α (AP-2α). AP-2α działa jako negatywny regulator adipogenezy poprzez hamowanie transkrypcji białka wiążącego CCAAT/enhancer (C/EBPα). Nadekspresja RNF20 w komórkach 3T3-L1 powoduje obniżenie regulacji endogennego AP-2α i jednoczesną transkrypcyjną regulację C/EBPα.
Zaobserwowano ~130 kDa.
Immunogen
Epitop: Trzeci region zwiniętej cewki.
Rekombinowane białko znakowane GST, odpowiadające trzeciemu regionowi cewkowemu ludzkiego BRE1-A (RNF20).
Application
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło BRE1-A (RNF20) w 10 µg lizatu komórek HEK293.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BRE1-A (RNF20) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE473SAB1405185SAB4301587
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... RNF20(56254)
Gene Information
human ... RNF20(56254)
Gene Information
human ... RNF20(56254)
Gene Information
human ... RNF20(56254)
clone
8A4.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1E4, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amila Suraweera et al.
Communications biology, 4(1), 484-484 (2021-04-21)
Genomic stability is critical for normal cellular function and its deregulation is a universal hallmark of cancer. Here we outline a previously undescribed role of COMMD4 in maintaining genomic stability, by regulation of chromatin remodelling at sites of DNA double-strand
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE94804055977311808