Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1G10.3, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
1G10.3, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
human, mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu ACD.
Zaobserwowano ~60 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 4,0 µg/mL z reprezentatywnej partii wykryło ACD w komórkach HeLa, A431 i NIH/3T3.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ACD in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ACD in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Certyfikaty analizy (CoA)
Poszukaj Certyfikaty analizy (CoA), wpisując numer partii/serii produktów. Numery serii i partii można znaleźć na etykiecie produktu po słowach „seria” lub „partia”.
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABE903 | 04055977159301 |