Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1B10, monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1B10, monoclonal
species reactivity
monkey, human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBE2I(7329)
General description
Białko kodowane przez ludzki gen UBE2I (lub UBC9, UBCE9) jest enzymem sprzęgającym SUMO, zwanym również ligazą białkową SUMO, białkiem nośnikowym ubikwityny 9, białkiem nośnikowym ubikwityny I, enzymem sprzęgającym ubikwitynę E2 I, ligazą białkową ubikwityny I lub p18, który przyłącza białka SUMO (SUMO1, SUMO2, SUMO3 i SUMO4) do innych białek docelowych, głównie różnych czynników transkrypcyjnych (HIF1A, FOXL, KAT, I-kappa-B) za pomocą ligaz ubikwityny E3, takich jak HIF1A, FOXLXL, KAT i I-kappa-B. SUMO4) do innych białek docelowych, głównie różnych czynników transkrypcyjnych (HIF1A, FOXL2, KAT5, I-kappa-B) za pomocą ligaz ubikwityny E3, takich jak CBX4 i RANBP2. Wiadomo również, że UBE2I oddziałuje z ogromną liczbą dodatkowych celów w ramach swojej roli jako ligazy ubikwityny E2, w tym SALL1, FHIT, RANBP2, inhibitor białka aktywowanego STAT2, DNMT3A, DNMT3B, Mały modyfikator związany z ubikwityną 1, SAE2, RANGAP1, białko związane ze śmiercią 6, receptor androgenowy, ETS1, IPO13, TCF3, TNFRSF1A, DACH1, P53, BLMH, MAP3K1, WT1, TOP1, RAD51, aktywujący czynnik transkrypcyjny 2 i PIAS1. Ekspresja UBE2I jest w dużej mierze jądrowa, a białko można znaleźć w wielu różnych tkankach, w tym w sercu, mięśniach szkieletowych, trzustce, nerkach, wątrobie, płucach, jądrach, grasicy, łożysku i mózgu. Mysie przeciwciało monoklonalne Anti-UBE2I firmy EMD-Millipore zostało przetestowane w metodzie western blot na rekombinowanym białku UBE2I, a także lizatach komórek HeLa, HepG2 i COS7 oraz w immunohistochemii zatopionej w parafinie na skrawkach normalnej tkanki raka prostaty i pęcherza moczowego. Przeciwciało zostało również z powodzeniem przetestowane w immunocytochemii fluorescencyjnej na komórkach HepG2 w hodowli oraz w cytometrii przepływowej na komórkach HepG2 w hodowli.
Zaobserwowano ~18 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego UBE2I wyrażony w E. Coli.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło UBE2I w tkankach raka prostaty i pęcherza moczowego.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło UBE2I w komórkach HepG2.
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200-400 z reprezentatywnej partii wykryło UBE2I w komórkach HepG2 niegłodzonych surowicą.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło UBE2I w komórkach HepG2.
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200-400 z reprezentatywnej partii wykryło UBE2I w komórkach HepG2 niegłodzonych surowicą.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-UBE2I, klon 1B10 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które celuje w białko nośnikowe ubikwityny 9 i zostało przetestowane w western blottingu, immunofluorescencji, IHC i cytometrii przepływowej.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Transcription Factors
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek HeLa, HepG2 i Cos7
Lizaty komórek HeLa, HepG2 i Cos7
Evaluated by Western Blotting in HeLa, HepG2, and Cos7 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected UBE2I in HeLa, HepG2, and Cos7 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected UBE2I in HeLa, HepG2, and Cos7 cell lysates.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c