Przejdź do
MABE251
Przeciwciało przeciw 5-hydroksymetylocytozynie (5hmC), klon HMC 31
clone HMC 31, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
HMC 31, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, dot blot: suitable, methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
Application:
DB, ELISA, methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP)
Citations:
3
2190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HMC 31, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
5-hydroksymetylocytozyna to pirymidynowa zasada azotowa DNA powstająca w wyniku enzymatycznej konwersji 5-metylocytozyny do 5-hydroksymetylocytozyny przez rodzinę oksygenaz zależnych od żelaza TET. Dane sugerują, że każda komórka ssaków zawiera 5-hydroksymetylocytozynę, ale poziomy różnią się w zależności od typu komórki; dane sugerują również, że poziom 5-hydroksymetylocytozyny wzrasta wraz z wiekiem. Najwyższe poziomy występują w komórkach neuronalnych ośrodkowego układu nerwowego i niektórych tkankach ssaków, takich jak mysie neurony Purkinjego i neurony ziarniste. Chociaż dokładna funkcja nie została w pełni wyjaśniona, badania sugerują, że 5-hydroksymetylocytozyna może regulować ekspresję genów lub inicjować demetylację DNA.
To przeciwciało wykrywa 5-hydroksymetylocytozynę.
Immunogen
5-hydroksymetylocytozyna sprzężona z BSA.
Epitop: 5-hydroksymetylocytozyna
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła 5-hydroksymetylocytozynę w teście ELISA.
Analiza immunoprecypitacji metylowanego DNA (MeDIP): Reprezentatywna partia immunoprecypitowała 5-hydroksymetylocytozynę w ChIP.
Wykrywaj 5-hydroksymetylocytozynę (5hmC) za pomocą przeciwciała anty-5-hydroksymetylocytozynowego (5hmC), klon HMC 31 (mysie przeciwciało monoklonalne), które działa w testach DB, MeDIP i ELISA.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje 5-hydroksymetylocytozynę 5-hydroksymetylocytozyny DNA.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Niezmodyfikowane i zmodyfikowane DNA cytozyny.
Evaluated by Dot Blot in unmodified and modified cytosine DNA.
Dot Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected 5-hydroxymethylcytosine in 10 ng and 50 ng of unmodified and modified cytosine DNA.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE263SAB2702268SAB2702243
clone
HMC 31, monoclonal
clone
9B1-2G6, monoclonal
clone
GT13612, monoclonal
clone
GT4111, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable, dot blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunohistochemistry: suitable, methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1κ
isotype
IgG2b
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
"The CpGenome™ 5-hmC Quantitation Kit allows determination of absolute and relative amounts of 5-hydroxymethyl cystosine (5-hmC) in genomic DNA samples. This assay utilizes a rapid, streamlined, automation-compatible, ELISA-based protocol for sensitive quantification of 5-hmC DNA obtained from cultured cells or tissues from a wide variety or species"
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE25104053252691188