Przejdź do
MABE1110
Przeciwciało anty-PASD1, klon 2ALCC136 (PASD1-1)
clone 2ALCC136, from mouse
Synonim(y):
Circadian clock protein PASD1, Cancer/testis antigen 63, CT63, OX-TES-1, PAS domain-containing protein 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2ALCC136, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2ALCC136, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PASD1(139135)
General description
Białko zegara okołodobowego PASD1 (UniProt Q8IV76; znane również jako antygen nowotworowy/testis 63, CT63, OX-TES-1, białko zawierające domenę PAS 1) jest kodowane przez gen PASD1 (Gene ID 139135) u człowieka. Pierwotnie scharakteryzowany jako antygen związany z chłoniakiem i kandydat na antygen nowotworowy/testis (CTA), PASD1 jest ewolucyjnie spokrewniony z CLOCK i współdziała z kompleksem transkrypcyjnym bHLH-PAS CLOCK-BMAL1 w celu tłumienia aktywacji transkrypcyjnej. Ekspresja PASD1 jest zwykle ograniczona do immunologicznie ograniczonych tkanek linii zarodkowej, które nie wyrażają cząsteczek MHC klasy I, takich jak jądra i łożysko, umożliwiając specyficzne dla tkanki tłumienie rytmów okołodobowych. PASD1 może być indukowany w komórkach pochodzenia somatycznego po transformacji onkogennej, a PASD1 jest jednym z najczęściej wyrażanych antygenów nowotworowych ostrej białaczki szpikowej (AML). Zmniejszenie PASD1 w ludzkich komórkach nowotworowych znacząco zwiększa amplitudę oscylacji transkrypcyjnych, generując bardziej solidne rytmy okołodobowe. Ludzki gen PASD1 znajduje się na Xq28, a mutacje w regionie q28 zostały powiązane ze zwiększonym ryzykiem chłoniaka i białaczki, Ludzki PASD1 zawiera N-końcową domenę PAS (a.a. 30-102), region centralny (a.365-412) niezbędny dla jego transkrypcyjnej aktywności represyjnej oraz dwie domeny typu coiled coil (CC1/a.a. 365-412 i CC2/a.a. 475-553), gdzie CC1 wykazuje znaczną homologię z sekwencją kodowaną przez egzon 19 CLOCK.
Obliczono 87,43 kDa (izoforma 1) i 72,74 kDa (izoforma 2). Zgłoszono ~100 kDa (izoforma 1) i ~40 kDa (nowa izoforma) (Cooper, C.D., et al. (2006). Leukemia. 20(12):2172-2174). Należy zauważyć, że Cooper, C.D. i wsp. (2006) określili długą izoformę (izoforma 1 UniProt) jako PASD1_v1, a krótką izoformę (izoforma 2 UniProt) jako PASD1_v2, podczas gdy UniProt przypisuje dokładnie odwrotność (Q8IV76).
Immunogen
Znakowany GST rekombinowany ludzki fragment PASD1 odpowiadający regionowi między domeną PAS a drugim regionem zwiniętej cewki.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Supernatant hodowli hybrydoma klonu 2ALCC136 wykrył immunoreaktywność PASD1 w 3 z 18 próbek pobranych od pacjentów z białaczką (Brooks, S.E., et al. (2015). PLoS One. 10(10):e0140483).
Analiza immunocytochemiczna: Supernatant hodowli hybrydoma klonu 2ALCC136 immunostymulował linię przewlekłej białaczki szpikowej K562 i linię szpiczaka mnogiego THIEL (Khan, G., et al. (2015). Biomark Cancer. 7:31-38).
Analiza immunocytochemiczna: W supernatancie hodowli hybrydoma klonu 2ALCC136 wykryto zróżnicowaną lokalizację komórkową PASD1 wśród linii komórek nowotworowych, w tym raka piersi (BT-20), raka jelita grubego (SW480), chłoniaka (Granta519, KM-H2, OCI-Ly3 DLBCL), linii NSCLC (COR-L23, NCI-H1299) (Michael, A.K., et al. (2015). Mol. Cell. 58(5):743-754; Cooper, C.D., et al. (2006). Leukemia. 20(12):2172-2174).
Analiza immunohistochemiczna: W supernatancie hodowli hybrydoma klonu 2ALCC136 oznaczono immunoreaktywność PASD1 w próbkach guzów skóry, a także w tkankach raka jajnika o różnym stadium zaawansowania choroby (Khan, G., et al. (2015). Biomark Cancer. 7:31-38).
Analiza immunohistochemiczna: Supernatant hodowli hybrydoma klonu 2ALCC136 immunobarwił jądra spermatogonii w wycinkach ludzkich jąder zatopionych w parafinie, podczas gdy dominujące barwienie cytoplazmatyczne komórek nowotworowych zaobserwowano wśród biopsji chłoniaków (Ait-Tahar, K., et al. (2009). Br. J. Haematol. 146(4):396-407; Cooper, C.D., et al. (2006). Leukemia. 20(12):2172-2174).
Analiza Western Blotting: W supernatancie hodowli hybrydoma klonu 2ALCC136 wykryto różne poziomy ekspresji PASD1 wśród panelu ludzkich linii komórek nowotworowych, w tym czerniaka, NSCLC, raka piersi i okrężnicy (Michael, A.K., et al. (2015). Mol. Cell. 58(5):743-754).
Analiza Western Blotting: Supernatant hodowli hybrydoma klonu 2ALCC136 wykrył zarówno endogenną (Thiel i KM-H2), jak i egzogennie wyrażoną (COS) długą izoformę PASD1 ~ 100 kDa, a także izoformę ~ 40 kDa w komórkach OCI-Ly3 i FEPD (Cooper, C.D., et al. (2006). Leukemia. 20(12):2172-2174).
Wykryj PASD1 za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-PASD1, klon 2ALCC136 (PASD1-1), nr kat. Nr kat. MABE1110, zatwierdzonego do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 2ALCC136 (a.k.a. PASD1-1) rozpoznaje obie ludzkie izoformy PASD1 zgłoszone przez UniProt (Q8IV76), jak również nową izoformę ~40 kDa (Cooper, C.D., et al. (2006). Leukemia. 20(12):2172-2174).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human testis tissue sections.
Immunhistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected nuclear PASD1 immunoreactivity in human testis tissue section.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1