Przejdź do
MABE1055
Przeciwciało anty-RecQ1, klon 5A12.1
clone 5A12.1, from mouse
Synonim(y):
ATP-dependent DNA helicase Q1, EC:3.6.4.12, DNA helicase, RecQ-like type 1, RecQ1, DNA-dependent ATPase Q1, RecQ protein-like 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μL
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5A12.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5A12.1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RECQL(5965)
General description
ATP-zależna helikaza DNA Q1 (UniProt: P46063; znana również jako EC:3.6.4.12, DNA helicase, RecQ-like type 1, RecQ1, DNA-dependent ATPase Q1, RecQ protein-like 1) jest kodowana przez gen RECQL (znany również jako RECQ1, RECQL1) (Gene ID: 5965) u człowieka. Helikazy RecQ są wszechobecną rodziną enzymów odwijających DNA zaangażowanych w utrzymanie stabilności chromosomów. Uczestniczą w różnych rodzajach naprawy DNA, w tym w naprawie niedopasowania, naprawie wycięcia nukleotydów i naprawie bezpośredniej. Pięciu członków rodziny RecQ zostało opisanych w ludzkich komórkach: BLM, RECQ1, RECQ4, RECQ5 i WRN. RecQ1 wykazuje wysoką ekspresję w sercu, płucach, mięśniach szkieletowych i nerkach. Jest również wysoce ekspresjonowany w komórkach nowotworowych i chociaż mózg wykazuje niski poziom EecQ1, jego ekspresja jest dramatycznie zwiększona w ludzkim glejaku. Pozbawienie RecQ1 wpływa na proliferację komórek glejaka i powoduje wzrost poziomu uszkodzeń DNA. Wykazano, że komórki nowotworowe pozbawione RecQ1 są bardziej wrażliwe na leki przeciwnowotworowe, takie jak hydroksymocznik i temozolomid.
Zaobserwowano ~73 kDa; obliczono 73,46 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 87 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej ATP-zależnej helikazy DNA Q1.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło RecQ1 w wycinkach tkanek ludzkich nerek i migdałków.
Anti-RecQ1, klon 5A12.1, nr kat. MABE1055, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko RecQ1 i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina).
Biochem/physiol Actions
Klon 5A12.1 specyficznie wykrywa ludzką ATP-zależną helikazę DNA Q1 (RecQ1). Celuje w epitop w obrębie 87 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RecQ1 in Raji cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1402892SAB1406382HPA064259
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
5A12.1, monoclonal
clone
4D5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... RECQL(5965)
Gene Information
human ... RECQL(5965)
Gene Information
human ... RECQL(5965)
Gene Information
human ... RECQL(5965)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABE1055-25UL04054839510274
MABE1055-100UL04054839510267