Przejdź do
MABE1039
Przeciwciało anty-Nup96, klon 4H5
clone 4H5, from rat
Synonim(y):
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, Nuclear pore complex protein Nup98, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98, Nuclear pore complex protein Nup96, 96 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup96, Nup96, Nup96
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4H5, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
1630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4H5, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nup98(269966)
General description
Murycy gen Nup98 (Gene ID 269966; znany również jako AI849286, 4732457F17) koduje 1816-aminokwasowe białko kompleksu porów jądrowych Nup98-Nup96 (UniProt Q6PFD9), które ulega potranslacyjnej autokleacji między aa 800 i 801, tworząc Nup98 (aa 1-800) i Nup96 (aa 801-1816). Kompleks porów jądrowych (NPC) działa jako przejście dla transportu nukleocytoplazmatycznego. Struktura rdzenia NPC jest utrzymywana przez kompleks Nup93-205 umieszczony pomiędzy strukturami wspierającymi kompleksu Nup107-160 na jądrowej i cytoplazmatycznej powierzchni porów. Nup96 jest składnikiem kompleksu Nup107-160, największej podjednostki NPC. Stwierdzono, że nokaut Nup96 jest śmiertelny u myszy, a myszy Nup96(+/-) z niskim poziomem Nup96 wykazują upośledzoną odpowiedź immunologiczną i są wysoce podatne na infekcje wirusowe.
~120 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: W pobliżu N-końca.
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające mysiemu Nup96 w pobliżu N-końca.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Nup96 w komórkach NIH/3T3 (Mizuguchi, C., et al. (2010). Hybridoma. 29(6):551-553).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Nup96 w komórkach NIH/3T3 (Mizuguchi, C., et al. (2010). Hybridoma. 29(6):551-553).
Przeciwciało anty-Nup96, klon 4H5 jest przeciwciałem przeciwko Nup96 do stosowania w Western Blotting i immunocytochemii.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Biochem/physiol Actions
Reaguje z prekursorem Nup98-Nup96 (izoformy 1, 2 i 6), nukleoporyną Nup96 (izoforma 5), ale nie z nukleoporyną Nup98 (izoforma 3).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Nup96 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N1038SAB1409385SAB1410851
Gene Information
mouse ... Nup98(269966)
Gene Information
human ... NUP98(4928)
rat ... Nup98(81738)
Gene Information
human ... NUP98(4928)
Gene Information
human ... NUP98(4928)
species reactivity
mouse
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
4H5, monoclonal
clone
2H10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rat
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c