There is no internal testing for this. Howver, based on the following citation, one could initiate with a concentration range of 0.1 to 1 µM, with titration to optimize the working concentration: Journal: Int Immunol. 1997 Dec;9(12):1775-84. DOI: 10.1093/intimm/9.12.1775. Title: Epitope-function relationships of human leukemia inhibitory factor receptors using a novel set of anti-gp190 mAB. PMID: 9466305
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1890,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1C7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, inhibition assay: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LIFR(3977)
General description
Immunogen
Application
Analiza testu hamowania: Reprezentatywna partia wykryła receptor LIF w odpowiedzi proliferacyjnej IL3 w komórkach Ba/F3 (Pitard, V., et al. (1997) Journal of Immunological Methods. 205:177-190).
Stem Cell Research
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected LIF Receptor in CHO D1IgD2-mycDAF.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone 1C7, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat |
| Gene Information human ... LIFR(3977) | Gene Information human ... LIFR(3977) | Gene Information human ... LIF(3976) | Gene Information mouse ... Lif(16878) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABD150 | 04055977112665 |
-
What is the concentration needed to demonstrate the inhibition of the receptor?