Przejdź do
MABD128
Marker przeciwciała przeciw cytoplazmie, klon 6F7.2
clone 6F7.1, 0.5 mg/mL, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
6F7.1, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6F7.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgMκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Cytoplazma składa się z cytozolu, żelopodobnej substancji zamkniętej w błonie komórkowej i organelli komórkowych, wewnętrznych podstruktur komórki. To właśnie w cytoplazmie zachodzi większość aktywności komórkowych, w tym sygnalizacja, metabolizm i procesy takie jak podział komórki. Przeciwciało monoklonalne MABD128 zostało wyhodowane przeciwko preparatowi cytoplazmy enukleowanej komórki HEK293 i skutecznie identyfikuje struktury cytoplazmy zarówno ludzkiej, jak i mysiej w analizie immunocytochemicznej. Przeciwciało to może służyć jako ogólny marker cytoplazmy badający ogólną morfologię i migrację komórek lub jako przeciwbarwnik do stosowania razem z przeciwciałami jądrowymi, takimi jak czynniki transkrypcyjne.
Immunogen
Cytoplazma komórek HEK293.
Application
Anti-Cytoplasm Antibody Marker, klon 6F7.2 to przeciwciało przeciwko markerowi cytoplazmy do stosowania w ICC.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa, NIH/3T3, HepG2, and A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Cytoplasm Marker in HeLa, NIH/3T3, HepG2, and A431 cells.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABD12804053252970573