Przejdź do
MABC990
Przeciwciało anty-TIM4/TIMD-4, klon Mat4-9-5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Mat4-9-5, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
Mat4-9-5, monoclonal
description
Host: Armennian Hamster
purified by
using protein G
species reactivity
mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
41 kDa.
Ludzkie rekombinowane białko IgG znakowane Fc odpowiadające zewnątrzkomórkowej domenie mysiego TIM4/TIMD-4.
Application
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa.
Physical form
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne IgG chomika ormiańskiego w PBS bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in murine Tim4-overexpressing Ba/F3 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody from a representative lot detected Tim4 surface expression on murine Tim4-overexpressing Ba/F3 cells.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c