Przejdź do
MABC730
Przeciwciało anty-SCARB1, klon 5B8.2
clone 5B8.2, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Scavenger receptor class B member 1, SRB1, CD36 and LIMPII analogous 1, CLA-1, CD36 antigen-like 1, Collagen type I receptor, thrombospondin receptor-like 1, SR-BI, CD36
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5B8.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
1850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1181
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5B8.2, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCARB1(949)
General description
Receptor Scavenger klasy B, członek 1 (SCARB1) lub CD36L1, jest receptorem powierzchniowym związanym z błoną komórkową dla lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), a także szeregu powiązanych związków, takich jak fosfolipidy, ester cholesterolu i fosfatydyloseryna oraz komórki apoptotyczne (poprzez ekspresję fosfatydyloseryny na ich powierzchniach zewnątrzkomórkowych). SCARB1 jest również receptorem dla glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C i ułatwia przyłączenie i wejście wirusa HCV. SCARB1 odgrywa kluczową rolę w homeostazie cholesterolu i pośredniczy w przenoszeniu cholesterolu do i z nośników białkowych HDL, w procesie znanym jako odwrotny transport cholesterolu. Wykazuje wysoką ekspresję w tkankach, które wymagają wolnego cholesterolu, takich jak wątroba i tkanki steroidogenne (nadnercza, jądra, jajniki). Ekspresja SCARB1 została również powiązana z określonymi nowotworami, w tym przewlekłą białaczką szpikową (CML), rakiem piersi, rakiem pęcherza moczowego i rakiem prostaty.
Zaobserwowano ~61 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiego SCARB1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło SCARB1 w ludzkiej tkance nadnerczy.
Wykryj SCARB1 za pomocą tego przeciwciała anty-SCARB1, klon 5B8.2 zatwierdzony do stosowania w western blotting i IHC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgMκ w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human adrenal tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SCARB1 in 10 µg of human adrenal tissue lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB3501242HPA072449HPA066285
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
5B8.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... SCARB1(949)
Gene Information
human ... SCARB1(949)
Gene Information
human ... SCARB1(949)
Gene Information
human ... SCARB1(949)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC73004053252975608