Przejdź do
MABC697
Przeciwciało anty-ACLY, klon 5F8D11
clone 5F8D11, from mouse
Synonim(y):
ATP-citrate synthase, ATP-citrate (pro-S-)-lyase, ACL, Citrate cleavage enzyme
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5F8D11, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IF, IHC, WB
Citations:
-
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1996
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5F8D11, monoclonal
species reactivity
human, mouse, monkey
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACLY(47)
General description
Syntaza cytrynianowa ATP, znana również jako ATP-cytrynianowa (pro-S-)-lyaza (ACL) lub enzym rozszczepiający cytrynian i kodowana przez nazwę genu ACLY, jest głównym enzymem odpowiedzialnym za syntezę cytozolowego acetylo-CoA w wielu tkankach. Enzym jest tetramerem (względna masa cząsteczkowa około 440 000) pozornie identycznych podjednostek. Katalizuje tworzenie acetylo-CoA i szczawiooctanu z cytrynianu i CoA z jednoczesną hydrolizą ATP do ADP i fosforanu. Produkt, acetylo-CoA, służy kilku ważnym szlakom biosyntezy, w tym lipogenezie i cholesterogenezie. W tkance nerwowej ATP-liaza cytrynianowa może być zaangażowana w biosyntezę acetylocholiny.
Zaobserwowano ~125 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego ACLY wyrażony w E. Coli
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło ACLY w tkance raka przełyku.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło ACLY w komórkach HeLa.
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200-400 z reprezentatywnej partii wykryło ACLY w komórkach HeLa.
ELISA: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii zastosowano do antygenu kontrolnego (100 ng) i antygenu (10 ng, 50 ng, 100 ng) w teście ELISA (Direct).
To przeciwciało anty-ACLY, klon 5F8D11 jest zatwierdzone do stosowania w western blotting, IHC, immunofluorescencji, cytometrii przepływowej i ELISA do wykrywania ACLY.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu i 0,5% stabilizatora białka.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa, NIH/3T3, C6, COS7, and Raji cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ACLY in HeLa, NIH/3T3, C6, COS7, and Raji cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABC426SAB4501964SAB5700452
species reactivity
human, mouse, monkey
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
clone
5F8D11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Gene Information
human ... ACLY(47)
Gene Information
human ... ACLY(47)
Gene Information
human ... ACLY(47)
Gene Information
human ... ACLY(47)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC69704053252955259