Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
9C2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GPC3(2719)
General description
Immunogen
Application
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected GPC3 in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected GPC3 in Jurkat cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Mouse liver, HepG2, HEK293, Jurkat, SK-N-SH, PC-12, and F9 cell lysates
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GPC3 in mouse liver, HepG2, HEK293, Jurkat, SK-N-SH, PC-12, and F9 cell lysates.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity mouse, horse, dog, rabbit, bovine, guinea pig, rat, human | species reactivity human |
| clone 9C2, monoclonal | clone 2C12, monoclonal | clone polyclonal | clone 1C9, monoclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... GPC3(2719) | Gene Information human ... GPC3(2719) | Gene Information human ... GPC3(2719) | Gene Information human ... GPC5(2262) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-38-2 + 7439-92-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABC667 | 04053252918056 |