Przejdź do
MABC550
Przeciwciało anty-Pex3, klon 14F3.2
Synonim(y):
Pex3|Peroxisomal biogenesis factor 3|Peroxin-3|Peroxisomal assembly protein PEX3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, WB
Citations:
-
2010,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
clone
monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
General description
Pex3 (znane również jako peroksyna-3, peroksysomalne białko montażowe PEX3, peroksysomalny czynnik biogenezy 3, białko związane z transformacją 18) to wieloprzezbłonowe białko peroksysomowe, które jest kodowane przez gen PEX3 u człowieka (znany również jako PBD10A i TRG18). Pex19 bierze udział w utrzymaniu biosyntezy i integralności peroksysomów, działając jako czynnik dokujący dla pex19 i, wraz z innymi peroksynami (PEX), jest niezbędny do montażu funkcjonalnych peroksysomów. Zaburzenia biogenezy peroksysomów (PBD), w tym zespół Zellwegera (ZWS), noworodkowa adrenoleukodystrofia (NALD), dziecięca choroba Refsuma (IRD) i klasyczna rizomeliczna chondrodysplazja punctata (RCDP), są śmiertelnymi chorobami charakteryzującymi się wieloma defektami funkcji peroksysomów, skutkującymi niepowodzeniem importu jednej lub więcej klas białek macierzy peroksysomalnej do organelli.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu Pex3.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło Pex3 w ludzkiej wątrobie i ludzkiej tkance nerkowej.
Anti-Pex3 Antibody, klon 14F3.2 jest przeciwciałem przeciwko Pex3 do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected Pex3 in 10 ug of HepG2 cell lysate.
Other Notes
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AV46090HPA042830SAB4503400
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
horse, human, mouse, guinea pig, dog, rabbit, rat, bovine
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC55004055977159271