Przejdź do
MABC1023
Przeciwciało anty-EGR1, klon 16A10.1
clone 16A10.1, from mouse
Synonim(y):
Early growth response protein 1, AT225, EGR-1, Nerve growth factor-induced protein A, NGFI-A, Transcription factor ETR103, Transcription factor Zif268, Zinc finger protein 225, Zinc finger protein Krox-24
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
16A10.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1850,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1721
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
16A10.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGR1(1958)
General description
Białko odpowiedzi wczesnego wzrostu 1 (UniProt P18146; znane również jako AT225, EGR-1, białko A indukowane czynnikiem wzrostu nerwów, NGFI-A, czynnik transkrypcyjny ETR103, czynnik transkrypcyjny Zif268, białko palca cynkowego 225, białko palca cynkowego Krox-24) jest kodowane przez gen EGR1 (znany również jako KROX24, ZNF225) (Gene ID 1958) u człowieka. EGR-1 jest członkiem założycielem rodziny czynników transkrypcyjnych typu palec cynkowy Cys2-His2 wczesnej odpowiedzi na wzrost (EGR), które mają wysoką homologię w regionie wiążącym DNA. EGR-1 ulega wszechobecnej ekspresji w wielu typach komórek i wiąże się ze zgodnym motywem DNA (GCGGTGGGCG) w genach docelowych, w tym c-Myc, cyklinach D2 i G2, p19, TNF, IL-2, CD44 i ICAM-1. EGR1 jest znany jako gen natychmiastowej odpowiedzi ze względu na szybką kinetykę jego indukcji przez różne sygnały, w tym czynniki wzrostu, cytokiny i stres. Ludzki EGR-1 jest 543-aminokwasowym białkiem z trzema palcami cynkowymi typu C2H2 (a.a. 338-362, 368-390, 396-418).
Zaobserwowano ~80 kDa. Obliczono 57,51 kDa. Obserwowany docelowy rozmiar pasma jest zgodny z podaną pozorną masą cząsteczkową (Krones-Herzig, A., et al. (2005). Cancer Res. 65(12):5133-5143; Josefsen, K., et al. (1999). Diabetologia. 42(2):195-203).
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny.
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające wewnętrznemu fragmentowi ludzkiego EGR1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała z reprezentatywnej partii wykryło indukowaną przez EGF zwiększoną immunoreaktywność jądrowego EGR1 w pozbawionych surowicy komórkach HeLa i NIH/3T3.
Przeciwciało anty-EGR1, klon 16A10.1 jest przeciwciałem przeciwko EGR1 do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Transcription Factors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HUVEC lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VEGF-induced EGR1 expression in serum-starved HUVECs.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0001958M3SAB1412536SAB1412592
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
16A10.1, monoclonal
clone
6E8, monoclonal
clone
6A10, monoclonal
clone
2H8, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... EGR1(1958)
Gene Information
human ... EGR1(1958)
Gene Information
human ... EGR1(1958)
Gene Information
human ... EGR1(1958)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC102304055977330212