Przejdź do
MAB899
Przeciwciało anty-HIV Nef, klon AG11
clone AG11, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
AG11, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, IP, WB
Citations:
3
2570,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AG11, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... TARBP1(6894)
Application
Przeciwciało anty-HIV Nef, klon AG11 jest przeciwciałem przeciwko HIV Nef do stosowania w testach ELISA, IF, IH, IP i WB.
Western blot (1:1000)
ELISA (1:100000) w przypadku testowania przeciwko rekombinowanemu HIV-1IIIB Nef. W przypadku dużych rozcieńczeń należy użyć pożywki zawierającej białko lub innej pożywki stabilizującej.
Immunofluorescencja
Immunoprecypitacja
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje pojedyncze pasmo 27 kD w Western blotach i jest reaktywny wobec Nef w testach immunoprecypitacji i immunofluorescencji. Reaktywny epitop mapuje się do końca COOH pełnej długości białka Nef. MAB899 nie rozpoznaje Nef z HIV-1SF2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02 M PB + 0,25 M NaCl + 0,1% Na Azide, pH = 7,6
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2° do 8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF3165WH0010928M2MABE342
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
virus
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
AG11, monoclonal
clone
AR4A, monoclonal
clone
2A1, monoclonal
clone
4G11, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... TARBP1(6894)
Gene Information
vaccinia virus ... E2(684)
Gene Information
human ... RALBP1(10928)
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael S McLemore et al.
Head and neck pathology, 4(2), 97-105 (2010-03-25)
Oncogenic human papillomaviruses (HPVs) are associated with oropharyngeal squamous cell carcinoma (SCC). Infection with human immunodeficiency virus (HIV) increases susceptibility to opportunistic infections and viral-promoted cancers. The prevalences of HPV, herpes simplex virus (HSV), Epstein-Barr virus (EBV), and human herpesvirus-8
R S Root-Bernstein
Medical hypotheses, 44(1), 20-27 (1995-01-01)
Several investigators have proposed that autoimmunity may be induced by idiotype-antiidiotype antibody networks. It is generally assumed that the antiidiotype is produced in response to the idiotype, and therefore that autoimmune diseases have single antigenic initiators. The theory of multiple-antigen-mediated
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB89904053252266836