Przejdź do
MAB88916
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 3E3
Synonim(y):
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-LETS, Anti-MSF, Anty-FINC, Anty-FN, Anty-FNZ, Anty-GFND, Anty-GFND2, Anty-SMDCF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
3E3, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
13
2120,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Fibronectin Frag, fragment przyłączania komórek, klon 3E3, clone 3E3, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3E3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FN1(2335)
Immunogen
Epitop: fragment przyczepu komórkowego
Oczyszczona ludzka fibronektyna z płynu owodniowego.
Application
Anti-Fibronectin Frag Antibody, cell attachment fragment, clone 3E3 to przeciwciało przeciwko fragmentowi fibronektyny do stosowania w testach ELISA, WB, IC, IH.
Immunocytochemia: (5-20 μg/ml) Immunohistochemia: (5-20 μg/ml) (nie testowano na skrawkach parafinowych) Immunoblotting: (5-20 μg/ml)
ELISA
Badania inaktywacji lub hamowania w hodowli komórkowej.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z ludzką fibronektyną i z fragmentem peptydowym (11,5 kD) ludzkiej fibronektyny (Pierschbacker i wsp., 1981), ograniczając miejsce przyłączenia komórek (Pierschbacker i wsp., 1981; Pierschabacker i wsp., 1983, 1984; Hayman i wsp., 1985; Ruoslahti i wsp., 1986; Hynes, 1985). Hamuje przyczepianie się normalnych komórek nerki szczura do plastikowej powierzchni pokrytej ludzką fironektyną (Pierschbacker i wsp., 1981). Wiązanie przeciwciała z fibronektyną nie może być hamowane przez peptydy adhezji komórkowej z fibronektyny o sekwencji Arg-Gly-Asp z Gly-Arg-Gly-Asp-Ser (Pierschabacker i wsp., 1984; Hayman i wsp., 1985; Ruoslahti i wsp., 1986).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w 0,02M buforze fosforanowym, 0,25M NaCl z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1405825F6140MAB1940
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, chicken
species reactivity
rat, guinea pig, human, rabbit
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Gene Information
human ... FN1(2335)
rabbit ... Fn1(100328589)
rat ... Fn1(25661)
clone
3E3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
FN-3E2, monoclonal
clone
DH1, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB8891604053252463938