Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1490,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
133-1H, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
Immunogen
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 133-1H, monoclonal | clone 131-2A, monoclonal | clone 130-8F, monoclonal | clone 133/1H, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified antibody |
| technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-RSV Antibody, fusion protein, all type A, B strains, clone 133-1H
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB8262 | 04053252723148 |